Transparante papieren cleanroomverpakking
Kenmerken:
- Materiaal: steriliseerbaar kraftpapier met composietfolie van polyester/polypropyleen
- Doorzichtige folie biedt het voordeel van een zichtbaar product
- Onbeperkt geschikt voor sterilisatie met stoom, ethyleenoxide en formaldehyde
- Sterilisatie-indicatoren op de verpakking
- Eenvoudig, veilig sealen met doorvoersealapparaten
- Verwijderstrip helpt het openen van de verpakking te vergemakkelijken
- Folies zijn geschikt voor beschrijving met steriliseerbare pennen met vezeltip
- Optioneel verkrijgbaar als platte papieren zak of rol
Platte papieren zak:
- Diverse breedten en lengten
- Optioneel verkrijgbaar met zelfklevende sluiting
Rol:
- Diverse breedten en lengten
- De ideale verpakking voor grote gesteriliseerde artikelen
Productselectie
Transparante papieren verpakking
Kies uit een lijst met producten en verfijn uw zoekkenmerken...