Quantus-onderkleding
Om het Quantus®-kledingsysteem te optimaliseren, raden we het gebruik van slijtvaste, functionele onderkleding (ondergoed) aan.
Er zijn kwalitatief hoogwaardige mengsels verkrijgbaar van polyester, microvezel of katoen/polyester die het aantal losse vezels minimaliseren. Optimale vocht- en warmteafvoer zorgen voor extra comfort.
Naast fysiologische aspecten en comfort, worden bij de keuze van onderkleding aspecten van slijtvaste werkkleding, CI-vereisten en moderne stijlen en kleuren steeds belangrijker.
Het productassortiment van Quantus-onderkleding omvat:
- Sweaters (lange mouwen)
- T-shirts (korte mouwen)
- Broeken
- Jassen
- Sokken
Materialen voor Quantus-onderkleding
Modeloverzicht Quantus-onderkleding
Maten voor Quantus-onderkleding
Onderkleding Standard
Sweatshirt (lange mouwen met gebreide manchetten), T-shirts (korte mouwen), broeken (met rubberen band op enkelhoogte) zijn verkrijgbaar. Gemaakt van of microvezel, antimicrobiële afwerking
AreaDress
Hemd en broek. Antistatische en antimicrobiële uitvoering. Fijn zacht aanvoelend, met strakke sluiting met structuur en uitstekend ademend vermogen.
Sokken
Sokken, niet schurend en wasbaar tot 30°C.