Quantus-kleding
Informeer welke modellen beschikbaar zijn in de diverse materialen en maten.
Materialen (overalls, capuchons, gelaatsmaskers, laars- en schoenovertrekken, jassen)
Modeloverzicht
Op basis van onze lange ervaring hebben we nog meer materialen ontwikkeld met verschillende kenmerken (voor specifieke cleanroomtoepassingen, met spatscherm, vlambescherming, snijbestendigheid, ESD-eigenschappen, etc.). Informeer welke modellen beschikbaar zijn in de diverse materialen en maten.
Maten
Jassen
Met drukknopen of ritssluiting (model: Quantus Control), met of zonder zakken.
Overalls
Overalls met platte naden voor goed afgedichte en goed beschermde naden. Voorzien van capuchon met gelaatsopening en gelaatsmasker, ook verkrijgbaar met geïntegreerde platte kap of met speciale ESD-functie.
Gelaatsmaskers
Drukknopen of klittenbandstrook voor bevestiging aan de capuchons
Hoofdbedekking
Hoofdbedekking, haarkaptype, met elastische band voor grootteverstelling en drukknopen voor breedteverstelling.
Kappen
Optimale pasvorm door een continue breedteverstelling aan de achterzijde, met schouderbescherming en met drukknopen om het gelaatsmasker op de zijkant van de kap te bevestigen.
Laarsovertrekken
Optimale pasvorm dankzij verstelmogelijkheden aan de bovenzijde, bij de instap en op knie- en enkelhoogte, met stevige, waterdichte en autoclaveerbare zool.
Overschoenen
Elastische band aan de bovenzijde, breedteverstelling, dubbele versterking. Met stabiele en waterdichte kunststof zool.