Speciale accessoires voor cleanrooms
Naast de verwijdering van verontreinigingen en deeltjes met reinigingsdoekjes, zijn er andere schoonmaakwerkzaamheden waarvoor speciale accessoires nodig zijn.
Voorbeelden hiervan zijn werkbladbeschermers (met een pluisarm stabiel oppervlak, een sterk absorberende middenlaag en een ondoordringbare onderlaag). De 3-laagse constructie maakt een veilige cytotoxische productie en een veilige verwijdering mogelijk. De geïntegreerde vloeistofbarrière is bestand tegen agressieve chemicaliën. De achterzijde van anti-slip polyethyleen houdt matten op hun plaats. De mat blijft goed vlak liggen, zelfs na het drogen.
Reinigingswanten maken het makkelijker om moeilijk bereikbare plekken zoals karretjes, planken of slangen in cleanrooms en gecontroleerde omgevingen veilig schoon te maken. Voor een nog sterkere absorptie zijn er reinigingswanten verkrijgbaar met een binnenzijde van schuim.
Productselectie
Speciale accessoires
Kies uit een lijst met producten en verfijn uw zoekkenmerken...