Wattenstaafjes
Wattenstaafjes worden gebruikt om oppervlakken te reinigen in productieruimten die van essentieel belang maar moeilijk te reinigen zijn. Ze spelen ook een waardevolle rol in met name de farmaceutische industrie bij het valideren van het reinigingsproces.
Er is een groot aantal verschillende soorten wattenstaafjes verkrijgbaar:
- Verschillende formaten
- Materiaal (handgreep/kop van wattenstaafje)
- Functionaliteit (absorptievermogen, deeltjes- en ionafgifte)
- Ook verkrijgbaar als ESD-versie
- Alle wattenstaafje zijn autoclaveerbaar
TOC-reinigingsvalidatiekits
De TOC-reinigingsvalidatiekits (Total Organic Carbon) zijn ontworpen om het nemen van monsters voor het valideren van het reinigingsproces in de farmaceutische industrie te vergemakkelijken. De kit kan samen met Sievers, Tekmar Dohrman en Anatel A 2000 worden gebruikt om TOC te meten. De kit bevat componenten voor de meting van 12 tot 72 verschillende gebieden in de productieruimte en biedt een efficiënte manier om de monsters naar het laboratorium te vervoeren met een minimale kans op verontreiniging.
De vials worden vervaardigd, geanalyseerd en gecertificeerd tot < 10 ppb TOC door Eagle Picher en geven lage blanco waarden voor TOC weer. Certificaten van analyse bieden garantie op traceerbaarheid van de productiebatches. De kit omvat ook etiketten zodat monsters op de monsternamelocaties juist kunnen worden geïdentificeerd.
Kenmerken wattenstaafjes:
- Materiaal: gebreid polyester
- Laag niveau van deeltjesvorming
- Door de verwijderbare handgreep kan de kop van het wattenstaafje met minimale inspanning en kans op verontreiniging in de vial worden geplaatst.
- Goed absorptievermogen
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Autoclaveerbaar voor monstername onder steriele omstandigheden
- Er kunnen extra TOC-kitwattenstaafjes (TX 714K) worden besteld
- Ook verkrijgbaar met lange handgreep (TX 761K)
Productselectie
Wattenstaafjes voor cleanrooms
Kies uit een lijst met producten en verfijn uw zoekkenmerken...