Masterflex® L/S® MasterSense™ Fill/Finish Pompsysteem met Masterflex® Ultrapharm™ pompkop
Nauwkeurigheid is cruciaal wanneer elke druppel telt
Masterflex® L/S® MasterSense™ Vullings-/Afwerking Pompsysteem met Masterflex® UltraPharm™ Pompkop
Koop nuFuncties die uw proces moeiteloos maken
Perfect voor hygiënische omgevingen—
316 gepolijste roestvaststalen aandrijvingsbehuizing IP66 en NEMA 4X geschikt voor onderdompeling
Eenvoudig af te lezen en te bedienen aanraakscherm - zelfs met handschoenen aan. Aanmaken, opslaan en oproepen van pompprogramma's via intuïtieve menu's.
EtherNet/IP, Profibus, Wi-Fi, MasterflexLive geschikt en analoge externe I/O betekenen verbindings- en besturingsopties die passen bij uw vereisten.
MEER INFORMATIE
250 rpm max snelheid; doseervolumes van <0,5 ml tot >500 ml
BEKIJK DE SPECIFICATIES
Fluisterstille werking vermindert extra lawaai op de vloer of in het laboratorium
316 roestvaststalen pompkop is autoclaveerbaar; getest tot 10 cycli zonder verlies van doorstroming of nauwkeurigheid in prestatie
Offset rollen en planetaire tandwieloverbrenging zorgen voor een nauwkeurige dosering (± 0,5%), lage pulsatie en een lange levensduur van de slangen
Zuinig voor slangen - vermindert het slepen van de slangen voor een langere levensduur van de slangen en een kleiner risico op voortijdige defecten.
Masterflex dubbel-Y slangensets zorgen voor de juiste fixatie, reproduceerbaarheid en nauwkeurigheid
KOOP DUBBEL-Y SLANGEN
Continue Modus
Tijd Modus
Volume Modus
Externe Modus
Slangkalibratie
Gebruikerstoegang
Voordelen van een Pompkop met Planetair Aandrijvingssysteem
Met het planetaire aandrijvingssysteem wordt elke rol rechtstreeks aangedreven door het zonnewiel. Dit mechanisme voorkomt axiale push-pull wrijving op de slang—wat resulteert in een langere levensduur van de slang, minder pulsatie en een hoge reproduceerbaarheid.
Deze pompkop produceert een zachte, pulsarme en zeer nauwkeurige dosering en doorstroming om een optimale integriteit en uniformiteit te garanderen. Ontworpen met offsetrollen, zorgt de pompkop voor een lineaire doorstroming over het hele stromingsbereik. Terwijl de ene rol vloeistof door het ene been van de dubbel-Y-slang trekt, duwt de andere rol vloeistof door het andere been. Bovendien kan met twee kanalen een lager toerental worden bereikt om "éénkanaals" stroomsnelheden te bereiken. Een lager toerental betekent minder schuifkrachten om de vloeistof- en moleculaire integriteit te behouden.
Instellen is een fluitje van een cent
Intuïtieve aanraakscherminterface, zelfs met handschoenen aan
- Eenvoudig in te stellen en te programmeren
- 5" capacitief TFT/RGB-aanraakscherm met een heldere, brede kijkhoek
- Pas parameters aan met een simpele aanraking—zelfs met handschoenen aan
- De operationele modes omvatten continue werking, volumedosering en tijddosering
- Batchcontrole en interval/uitschakeltijd in de modes Volume en Tijd
- Antidruppel en snelheidsaanpassing verkrijgbaar in Volumemodus - verzekeren nauwkeurigheid en minimaliseren monsterverlies
- Eenvoudig opslaan en oproepen van 50 veelgebruikte protocollen, elk met een unieke naam
- Weet wanneer u uw doel hebt bereikt - dankzij de grafische indicator weet u wanneer de gebruikte slangen optimaal gekalibreerd zijn
Geavanceerde connectiviteit en bedieningsmogelijkheden
Bewaak overal vandaan
MasterflexLive
- MasterflexLive is ons veilige, cloud-gebaseerde platform voor real-time bewaking op afstand van alle Masterflex pompparameters
- Bewaken van cruciale processen die 24/7 draaien, zonder dat er personeel ter plaatse nodig is
- Push-meldingen waarschuwen u voor wijzigingen in de bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen
Flexibele verbindingsmogelijkheden
- Uw keuze van verbindingsmogelijkheden - EtherNet/IP, Profibus, of MasterflexLive®
- Drietraps toegang tot pompfunctionaliteit—gebruik deze optie om uw proces te beschermen door te regelen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
- Firmware-updates via de ether—zorgen er automatisch voor dat u volledig kunt profiteren van toekomstige verbeteringen
- Internetverbinding via Wi-Fi of standaard Ethernet (RJ45) aansluiting aan de achterzijde van de drive
De perfecte pomp voor zeer nauwkeurige vullings-/afwerktoepassingen
Deze pomp is niet verontreinigend, heeft een lage schuifsnelheid en is niet-invasief, waardoor deze perfect is voor biofarma en gezondheidszorg.
Drietraps toegang en de mogelijkheid om programma's op te slaan en op te roepen maken uw vloeistofproces veilig en nauwkeurig.
Onze reeks slangsamenstellingen zorgt voor de vloeistofcompatibiliteit en de wettelijke goedkeuringen die u nodig hebt.
Met precisie vervaardigde pompslangen bieden u nauwkeurigheid en betrouwbaarheid voor cruciale procestoepassingen.
Volledige Specificaties & Productdetails |
||||
![]() |
![]() |
|||
Artikel # | MFLX77976-40 | MFLX77976-42 | ||
Stromingsbereik | 0,007 tot 635 ml/min | 0,193 tot 998 ml/min | ||
Masterflex Ultrapharm pompkop | voor precisieslangen met open kop sensor, roestvaststalen behuizing/rotor | voor Hoogwaardige Precisieslangen met Open-kopsensor, roestvaststalen behuizing/rotor | ||
Toegelaten slangmaten | Dubbel-Y L/S® 13, 14, 16, 25, 17 | Dubbel-Y L/S® 15, 24, 35 | ||
Pompspecificaties |
||||
Goedkeuringen van het agentschap | UL, cUL, CE | |||
Nauwkeurigheid snelheidsregeling (resolutie) | ±0,1% (0,1 rpm bij 250 rpm) | |||
Garantie | 2 Jaar | |||
MasterflexLive | Real-time externe bewaking van alle pompparameters. Push-meldingen waarschuwen u voor bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen, zodat u cruciale pompprocessen 24/7 kunt bewaken - onnodig om ter plaatse te zijn. | |||
EtherNet/IP of Profibus |
Rechtstreekse interface met op Ethernet/IP of Profibus gebaseerd(e) procesbesturingsnetwerk(en) (met behulp van PLC, SCADA of dergelijke); maakt regeling van alle pompparameters via netwerkinterface mogelijk. | |||
Aantal rollen | 8 | |||
Omkeerbaar | Ja | |||
Display | 5" capacitief TFT/RGB-aanraakscherm met "in-plane switching" (brede kijkhoek); 800 x 480 pixels | |||
Digitaal doseren | Ja | |||
Externe besturing - invoer | 0 tot 20 mA, 20 tot 0 mA, 4 tot 20 mA, 20 tot 4 mA; 0 tot 10 V, 10 tot 0 V, 0 tot 5 V, 5 tot 0 V; start/stop, richting (CW/CCW), prime via contactsluiting | |||
Externe besturing - uitvoer | 0 tot 20 mA, 20 tot 0 mA, 4 tot 20 mA, 20 tot 4 mA; 0 tot 10 V, 10 tot 0 V, 0 tot 5 V, 5 tot 0 V; Toerentelleruitgang (open collector), Motor draait, Open kop, Lokaal/Afstand, Algemeen alarm | |||
Motor | Borstelloze gelijkstroom met encoder; continu bedrijf; omkeerbaar; 1/10 pk (75 W) | |||
Open-kop sensor | Ja; inclusief verlengkabel | |||
Materialen van de behuizing | 316 roestvast staal | |||
Behuizingsclassificatie | IP66 / NEMA 4X | |||
Afmetingen (l x b x h) | 13" x 9,3" x 11" (33 x 23,6 x 27,9 cm) | |||
Verzendgewicht | 40,75 lb (18,5 kg) | |||
Vermogen | 90 tot 260 VAC, 50/60 Hz |