Het pompen van visceuze vloeistoffen
Visceuze vloeistoffen stromen om verschillende redenen veel trager dan waterige vloeistoffen.
  1. Zo'n vloeistof biedt meer weerstand tegen de stroming dan water.
  2. Bij een visceuze vloeistof is er meer wrijving tegen de wand van de slang dan bij water.
Peristaltische pompen zijn ideaal voor het opvoeren van visceuze vloeistoffen. Om het maximum uit een peristaltische pomp te halen moet u de volgende stappen nemen.
  1. Verlaag de snelheid van uw pomp. De vloeistof zal nu alleen met een bepaalde snelheid in de pompkop komen. Als deze snelheid eenmaal is bereikt, zal het sneller laten draaien van de motor niet leiden tot een verhoging van de flowsnelheid. De maximale snelheid waarbij het systeem nog efficiënt pompt gaat naar beneden naarmate de viscositeit toeneemt en er een kleinere maat slang wordt gebruikt.
  2. Neem een grotere maat slang dan nodig is voor het pompen van water. Bepaal bij benadering welke flowsnelheden de verschillende visceuze vloeistoffen zullen hebben bij 100 tpm voor verschillende maten Masterflex® L/S pompslang. Ga na wat de viscositeit is van de vloeistof die u wilt pompen en zoek dan langs de horizontale as van de diagram naar de gewenste flowsnelheid en kies dan een slang van één maat groter. Als u een grotere maat slang neemt, zult u de pomp ook bij hogere toerentallen efficiënt kunnen blijven gebruiken.
  3. Kies een stugge slang met een dikke wand, bijv. Norprene®, Viton® Tygon®. De werking zal krachtiger zijn omdat de slang eerder terugspringt naar zijn oorspronkelijke vorm nadat hij in de pompkop is geblokkeerd. Hierdoor kan de vloeistof met grotere kracht de slang in worden getrokken.
  4. Kies een slang met een gladde boring. De wrijving zal hierdoor afnemen. Tygon of siliconen zijn hiervoor een goede keus.
  5. Zet de inlaat van uw pomp licht onder druk [minder dan 15-20psi (1-1,4 bar). Hierdoor blijft de inlaat van de slang goed gevuld en zal het pompen efficiënter verlopen.
  6. Verlaag de viscositeit van uw vloeistof. Verwarm uw vloeistof zo nodig, want de viscositeit neemt normaal gesproken af naarmate de temperatuur hoger is.
Het kiezen van een slang van de juiste maat en het juiste type voor het pompen van visceuze vloeistoffen is geen exacte wetenschap. Hanteer bovenstaande tips als grove richtlijnen en besef dat uitproberen de beste manier is om de juiste slang voor uw toepassing te vinden.
Klik hier voor de flowcurven van vloeistoffen van verschillende viscositeit bij gebruik van de voor de desbetreffende viscositeit aanbevolen maat L/S slangen. Wij adviseren om voor de slang geen kleinere maat te nemen dan die welke in de diagram vermeldt staat; een grotere maat kan daarentegen wel. U moet voor ogen houden dat een grotere maat slang nemen betekent dat ook de flowsnelheid omhoog gaat, omdat de wrijvingsverliezen bij een slang met een grotere DN minder worden. Niet alleen zal de vloeistof gemakkelijker stromen, maar de aandrijving kan ook sneller draaien zonder dat de efficiëntie daardoor terugloopt.
De data die in deze tip werden aangehaald kwamen tot stand met gebruikmaking van een slang van Norprene, de bijbehorende Easy-Load® pompkop, en viscositeit standaarden bij 25° C. De inlaat en uitlaat bevonden zich op 0,75 m horizontaal ten opzichte van de pomp (geen aanzuighoogte of losklep).