Cleanroom Dweilsystemen
Contec heeft de meest complete lijn van dweilproducten ontwikkeld, inclusief wand- en plafonddweilen, emmers en gereedschappen voor veeleisende- en cleanroom omgevingen. Of het nu gaat om het desinfecteren of reinigen van vloeren, muren, plafonds of binnenin bioveiligheidskabinetten en isolators, Contec heeft een cleanroom dweilsysteem of reinigingshulpmiddel dat voldoet aan de strenge eisen van de high-tech industrieën van vandaag. Veel van onze cleanroomdweilen zijn verkrijgbaar met een sterielverklaring voor gebruik in aseptische omgevingen.
Aanbevolen producten
VertiKlean® MAX™ dweilsysteem
Deze duurzame, lichtgewicht dweilkop bestaat uit een enkele laag hydrofiel PU-schuim gelamineerd op polyester microvezel. Het geribbelde microvezelmateriaal glijdt soepel over vloeren en structuuroppervlakken voor een superieure verwijdering van.
Contec QuickTask™ reeks vloerwissers
Contec's QuickTask™ assortiment bestaat uit een verscheidenheid aan vloerwissers die eenvoudig op een scharnierend wisserframe en steel kunnen worden gemonteerd. Elke dweilkop is speciaal gekozen om compatibel te zijn met een breed scala van chemicaliën.
Contec dweilkop verzadigingssysteem
Het dweilkop verzadigingssysteem, ontwikkeld om het dweilen in cleanrooms te vereenvoudigen, maakt het mogelijk de dweilkoppen vooraf te verzadigen voordat ze in de gecontroleerde omgeving worden gebracht.
Contec dweilsysteem met meerdere emmers
Het autoclaveerbare compacte emmersysteem van Contec is een alles-in-één oplossing om reinigen en desinfecteren gemakkelijker en efficiënter te maken. De roestvaststalen trolley is verkrijgbaar met twee of drie autoclaveerbare polypropyleen emmers.
Video's
Whitepapers en artikelen
Literatuur