Cleanroom Doekjes & Wissers
Contec biedt een uitgebreide lijn van cleanroomdoekjes ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van enkele van de meest veeleisende omgevingen in de wereld. Veel verschillende wissubstraten, randtechnologieën, configuraties en verwerkingsopties voor zowel steriele als niet-steriele, droge en voorverzadigde, gebreide, niet-geweven doekjes en microvezeldoekjes. Een assortiment wissers van verschillende lengtes, kopgroottes en materialen.
Aanbevolen producten
PROSAT® MBPP doekjes met 70% IPA (PS-911)
Deze doekjes maken uitzonderlijk schoon en zijn verzadigd met een oplossing van 70% IPA of gedenatureerde ethanol en 30% gedeïoniseerd water. De doekjes zorgen voor een gelijkmatige en consistente toepassing van de oplossing op het oppervlak. Ook steriel.
Anticon® MicroQuilt - Polyester & microvezel hybride doekje
Anticon® MicroQuilt combineert de reinigingskwaliteit van een gebreid polyester doekje met het absorptievermogen en deeltjesopname van een microvezeldoekje. Het is het meest absorberende en schoonste doekje dat Contec aanbiedt.
PROSAT® gebreide polyester doekjes met laag endotoxinegehalte
PROSAT® Steriele Polynit Heatseal LE doekjes zijn gemaakt van 100% gebreid polyester en voorverzadigd met een mengsel van 70% IPA en WFI. Elke partij wordt voor vrijgave getest en gecertificeerd op een laag endotoxinegehalte van minder dan 1 EU/doekje.
CONSTIX® Serie van cleanroomwissers
CONSTIX® wissers bieden een oplossing voor de meeste uitdagende wissertoepassingen, met meer dan dertig unieke schuim-, polyester- & katoenwissers in het assortiment. Elke wisser is ontworpen met verschillende lengtes, kopgroottes en materialen.