Alcoholen, desinfectiemiddelen en reinigingsmiddelen
Contec biedt een breed assortiment speciaal samengestelde chemicaliën voor de reiniging en desinfectie van veeleisende en steriele omgevingen. Van waterstofperoxideoplossingen en IPA, tot snelwerkende goedgekeurde sporicide- en breedspectrumdesinfectiemiddelen, Contec heeft de reinigingsoplossingen die u nodig hebt. Contec biedt ook een steriele neutrale reinigingsoplossing die ideaal is voor cleanroomomgevingen.
Aanbevolen producten
Contec ProChlor sporicide desinfectiemiddel
Contec ProChlor is een revolutionair sporicide dat sporen 100% doodt in minder dan 1 minuut. Contec ProChlor is een mengsel van waterstofhypochloriet in gezuiverd water, wordt gebruiksklaar geleverd en is doeltreffend tegen bacteriën, schimmels, virussen.
Contec HydroPure desinfectiemiddel zonder residu
Contec HydroPure is een mengsel van 6% H2O2 en WFI of gezuiverd water. Contec HydroPure is doeltreffend tegen bacteriën, schimmels en sporen en laat weinig tot geen residu achter. Steriel verkrijgbaar met een gegarandeerd endotoxinegehalte.
Contec Steriel Alcohol 70% bereik
Contec 70% IPA of gedenatureerd ethanol is steriel en gefilterd verkrijgbaar in verstuivers van 500 ml of 1 liter, of in 5 liter containers met dop. In cleanrooms verwerkt, gefilterd tot 0,2 micron en dubbel of driedubbel verpakt.
Contec NeutraKlean reinigingsmiddel
Desinfectie is doeltreffender op een vooraf gereinigd oppervlak. Contec NeutraKlean is een mild en niet-schuimend reinigingsmiddel ontwikkeld voor cleanrooms. Het is ideaal voor de reiniging op een laag niveau.
Whitepapers, Artikelen
Literatuur