DuPont™ ProShield® producten
De ProShield® coveralls van DuPont zijn gemaakt van een zachte stof en hebben een uitstekend ademend vermogen. Ze helpen beschermen tegen ongevaarlijke deeltjes en lichte vloeistofspatten.
Proshield® 20
Gebaseerd op SMS-technologie, ademende lichtgewicht coverall voor instapniveau type 5, 6 bescherming.
Proshield® 20 SFR
De oplossing om u en uw vlambestendige werkkleding eronder te beschermen. ProShield® 20 SFR biedt beperkte bescherming tegen vlamverspreiding (index 1) naast bescherming tegen deeltjes en beperkte vloeibare spatten of sprays van vloeistoffen op waterbasis
Proshield® 8 Proper
ProShield® 8 Proper overalls zijn comfortabel omdat het materiaal lucht en waterdamp doorlaat. ProShield® 8 Proper kan meerdere malen worden hergebruikt en kan ook tot maximaal zeven keer worden gewassen.