DuPont™ Tyvek® producten
Tyvek® is een unieke nonwoven stof die wordt geleverd met een geïntegreerde bescherming. Er zijn geen folies en geen laminaten die in de loop van de tijd kunnen schuren of slijten - Tyvek® handhaaft de bescherming van de drager tijdens het gebruik. Ontworpen voor een optimale balans tussen bescherming, duurzaamheid en comfort, is de beschermende kleding van Tyvek® ideaal voor een breed scala aan werkzaamheden. Van verfspuiten tot het verwerken van lood of het bestrijden van asbest, het ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat werknemers veilig en effectief kunnen werken als het er ruw aan toegaat. Het is ook zonder vulstoffen of additieven en is siliconenvrij.
Meer weten
Tyvek® 500 Xpert
Het instellen van een nieuwe beschermingsstandaard in de categorie Type 5 en 6 door middel van meer bescherming en comfort.Tyvek® kleding is samengesteld uit flitsgesponnen polyethyleen met een hoge dichtheid,wat een ideale balans biedt tussen bescherming
Tyvek® 500 Labo
Beschermt dragers en processen in laboratoria en schone omgevingen. Tyvek® is doorlaatbaar voor zowel lucht als waterdamp, maar stoot desondanks vloeistoffen op waterbasis en aerosolen af.
Tyvek® 600 Plus
Beschermt dragers en processen in laboratoria en schone omgevingen. Tyvek® is doorlaatbaar voor zowel lucht als waterdamp, maar stoot desondanks vloeistoffen op waterbasis en aerosolen af.
Video
Tyvek® maakt het verschil
DuPont™ Tyvek® biedt een ideale balans tussen bescherming, duurzaamheid en comfort.
Literatuur