Computeraccessoires voor cleanrooms
Aangezien het toetsenbord een van de plekken in de cleanroom is die de hoogste mate van vervuiling vertoont en zeer lastig is schoon te maken, dekken gebruikers het vaak af met een beschermende folie. Het speciaal ontwikkelde toetsenbord voor gebruik in cleanrooms is een enorme verbetering in vergelijking met dergelijke folies.
Op de aanraakgevoelige cleanroomtoetsenborden zitten er geen ruimten tussen de toetsen, om het ophopen van deeltjes tegen te gaan. Het cleanroomtoetsenbord is volledig afgedicht en waterdicht, waardoor het eenvoudig is te reinigen en desinfecteren. Gemaakt van acryl of glas. Geschikt voor complete infectiebeheersing.
Cleanroommuizen bieden exact dezelfde functionaliteit als een gewone desktopmuis. De cleanroommuis is afgedicht en kan voor een grondige reiniging volledig worden ondergedompeld in een schoonmaakoplossing. De muizen zijn geschikt voor iedere USB-aansluiting en alle computersystemen.