Papier & zelfklevende memoblokjes voor cleanrooms
Ons cleanroompapier heeft een glad oppervlak (geïmpregneerd met latex) met een minimum aan deeltjes en ionen, en dit vermindert mogelijke verontreiniging in een schone productieomgeving. Het papier is lichtgekleurd zodat het eenvoudig van normaal papier is te onderscheiden. Het is geschikt voor schrijven, kopiëren en afdrukken op alle gebruikelijke kantoorapparatuur en houdt toner/inkt uitstekend vast. Verkrijgbaar in diverse formaten (DIN A5, A4 A3 of als computerpapier), gewichten en kleuren.
Zelfklevende memoblokjes zijn gemaakt van cleanroompapier. Gereinigd, verpakt in een klasse 100/ISO5-cleanroom. Bevatten een oplosmiddelvrij verwijderbaar kleefmiddel op waterbasis met uiterst geringe verspreiding van gassen. Kunnen worden vastgeplakt en verwijderd zonder dat resten worden achtergelaten op de ondergrond. Voor notities op documenten of het achterlaten van berichten in alle cleanroomomgevingen. Verkrijgbaar in vele kleuren.
Productselectie
Papier & zelfklevende memoblokjes
Kies uit een lijst met producten en verfijn uw zoekkenmerken...