Cleanroomnotitieboeken
Cleanroomnotitieboeken zijn vervaardigd met cleanroompapier, en verwerkt en verpakt in een klasse 100 (ISO 5)-omgeving. Cleanroomnotitieboeken zijn ideaal voor het maken van notities in cleanrooms en gecontroleerde omgevingen.
De spiraalgebonden kaften zijn gemaakt van doorzichtig antistatisch polypropyleen, zonder amiden of siliconen. De gebruikte drukinkt heeft een laag natriumgehalte om ionische verontreiniging te beperken. Het witte lijntjespapier is ondoorzichtig genoeg om beschrijven aan beide zijden mogelijk te maken.
De spiraalgebonden kaften zijn gemaakt van doorzichtig antistatisch polypropyleen, zonder amiden of siliconen. De gebruikte drukinkt heeft een laag natriumgehalte om ionische verontreiniging te beperken. Het witte lijntjespapier is ondoorzichtig genoeg om beschrijven aan beide zijden mogelijk te maken.
Productselectie
Notitieboekjes
Kies uit een lijst met producten en verfijn uw zoekkenmerken...