Cleanroomtapes
Zelfklevende cleanroomtapes zijn geschikt voor kleurmarkering, het markeren van oppervlakken, apparatuur, machines, kleine onderdelen en ze zijn ook geschikt voor barcode-etiketten. Ze bieden een sterke grip, maar kunnen worden verwijderd zonder dat kleefstof achterblijft. Zeer geringe vorming van deeltjes en verspreiding van gassen, de kern is gemaakt van kunststof. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en in verschillende lengten en breedten.
Wij raden boordbanden aan voor een effectieve afdichting tussen handschoen en kledingstuk. Acryl kleefmiddel met geringe hechtkracht zorgt voor een schone verwijdering zonder dat kleefstof achterblijft en beschadigt de kleding niet. Met een zware onderlaag voor makkelijk lostrekken, gammabestraald.
Productselectie
Tapes
Kies uit een lijst met producten en verfijn uw zoekkenmerken...