Quantus-laarsovertrekken
Kenmerken:
  • Rits aan voorzijde
  • Elastische band aan de achterzijde met verstelbare drukknopen
  • Verstelbare klikbevestiging op instaphoogte
  • Lichtgrijze kunststof zool (Maestro), model met hoge zool (stevig, waterdicht, autoclaveerbaar)
  • Polyester band tussen zool en structuur
  • Maten: S - XL
Optionele kenmerken:
  • PES-bandjes op knie- en enkelhoogte
  • Extra clip op instaphoogte
Quantus®-laarsovertrek Plus Q-D
Kenmerken:
  • Kunststof rits, verborgen en aan de zijkant (buitenzijde)
  • Beenkapsluiting aan bovenzijde, verstelbaar met PES-tape en gespclip
  • Twee flappen als geleider voor de naar buiten stekende PES-tape aan de rand van de beenkap
  • Clipbevestiging bij instap
  • Dubbele versterking van de beenkap, gemaakt van buitenmateriaal
  • Versterking tussen zool en structuur, gemaakt van CONTROL-materiaal (wit)
  • Lichtgrijze kunststof zool van nitril, CRS-BA laag (ergonomisch gevormd, geruwd profiel, stabiel, waterdicht, autoclaveerbaar)
  • Maten: S - XL