Quantus-overalls
Kenmerken:
  • Platte naden voor goed afgedichte en goed beschermde naden
  • Plastic ritssluiting aan voorzijde (dubbel afgedekt) 
  • Hoge boord met drukknoop
  • Rubberen heupband in tunnelboord; aanpasbaar via knoop 
  • Comfortabele raglanstijl
  • Antistatische, gebreide manchetten als mouwafsluiting
  • Met aanpasbare afsluiting van de pijpen met drukknopen
  • Drukknopen op linkerborst; witte PES-clipband (b x h) 12 x 2 cm
  • Op kraag gestikte patch met label
  • Ophanglus in kraag
Optionele kenmerken:
  • Antistatische, gebreide boorden bij enkels
  • Clipband van cleanroom-materiaal (bedrukt/niet bedrukt)
  • Individuele opdruk: bedrijfslogo, naam, codes, etc.
  • Lus voor de bevestiging van pennen, mobiele telefoons, ID-pasjes, etc. Afmetingen (b x h) 8 x 4 cm)
  • Modellen met ESD-functies zijn op aanvraag beschikbaar
  • Gecombineerde overall: Coverall met geïntegreerde platte kap en gemaasde inzetstukken bij de oren, open gezichtsveld, 4 drukknopen aan de voorkant voor eventuele aanpassingen, capuchon kan aan de achterkant worden aangepast met behulp van drukknopen
Maten: XXS - XXXL. Speciale maten verkrijgbaar!