Droge opslagsystemen
Voor dit doel kunnen droge opslagsystemen worden gebruikt. In deze systemen worden de opgeslagen goederen indien nodig omgeven door een droge en inerte atmosfeer. Voor het bereiken van de stabiele en droge omgeving zijn 3 verschillende ontvochtigingstechnologieën beschikbaar.
- Ontvochtiging met stikstof: gecontroleerde toevoer van stikstof
- Ontvochtiging door adsorptie: gecontroleerd drogen van de lucht met een uiterst efficiënte adsorptieontvochtiger
- Ontvochtiging met perslucht: gecontroleerde toevoer van perslucht
Kenmerken:
- Materialen: doorzichtig acrylglas of gepoedercoat staal
- Voor onderdelen die gevoelig zijn voor wit licht: ontwerp in geel acryl (AMBER) verkrijgbaar
- Regeleenheid met automatische spoeling (systeem spoelt alleen wanneer dit nodig is)
- ESD-versie (weerstand 107 Ohm/cm²)
- Optimale visuele en akoestische alarmen
- Optioneel kamersysteem (kastvolume onderverdeeld in afzonderlijke kamers)
- Optioneel met vergrendelbare deuren
- Optionele dataloggingfuncties
- Veel meer interieurontwerpen van de systemen op maat