Siliconenslangen
Wij bieden een grote verscheidenheid aan met platina beklede siliconen onderdelen die niet alleen zijn gericht op de behoeften van de sectoren voor farmaceutica, medische apparatuur en biotechnologie, maar die ook kunnen worden aangepast voor afstemming op de behoeften van de klant.
Deze producten worden vervaardigd en verpakt in cleanrooms van klasse 8 in overeenstemming met de strengste kwaliteits- en certificeringsnormen, waaronder DIN EN ISO 13485, DIN EN ISO 14644 en DIN EN ISO 14971 (2013), evenals de GMP- en FDA-richtlijnen.
In aanvulling op standaard siliconenslangen bieden we ook:
- Siliconenslangen voor peristaltische pompen
- Slangen met materiaalversteviging, voor zeer veeleisende toepassingen zoals de overdracht van vloeistoffen onder hoge druk
- Slangen met kleurcodering om onderscheid te kunnen maken tussen slangen in complexe systemen
- PharmaFokus®-slangen, gemaakt van met platina bekleed siliconen elastomeer voor farmaceutische productie
- Siliconenafdichtingen, gebruikt voor het afdichten van de oppervlakken van onderdelen in medische apparaten die aan elkaar zijn gekoppeld of om slangen met elkaar te kunnen verbinden
- Siliconenafsluiters van farmaceutische kwaliteit, voor gebruik als afdichtingen en luchtdichte stoppen op glazen reageerbuizen, vials en kolven
Productselectie
Siliconenslangen
Een grote verscheidenheid aan met platina behandelde slangen die zijn vervaardigd in overeenstemming met de strengste kwaliteits- en certificeringsnormen.