Dauwpunt- en vochtigheidsmeters
Voor bepaalde specifieke toepassingen in de farmaceutische sector moet de ijking elke 3 maanden plaatsvinden, omdat meetapparaten onder het validatieproces vallen en zelfs de kleinste fluctuaties een groot effect kunnen hebben op de toepassing van de apparaten.
Vochtigheidskalibrator
- Voor het ijken van vochtigheidssensoren, transmitters en draagbare apparaten
- Genereert stabiele vochtigheidswaarden van 10% tot 90% RH
- Compact en gemakkelijk te vervoeren
- Snelle stabilisatie van de testkamer
- Optioneel: onafhankelijke traceerbare referentiehygrometer
- Verschillende sensoren kunnen gelijktijdig worden geijkt
Vochtigheids-/temperatuurkalibrator
- Voor het ijken van rF-vochtigheidssensoren en transmitters
- Temperaturen van 10 tot 50°C met een precisie van 0,1 °C en een vochtigheid van 10% tot 90% RH
- Precieze en herhaalbare ijkingen zijn mogelijk
- Genereert tegelijkertijd vochtigheid en temperatuur
- Uitstekende stabiliteit
- Compact en gemakkelijk te vervoeren
- Optioneel: ingebouwde datarecorder, legt de gegevens vast van de ingebouwde referentiesensor en van de sensoren die geijkt moeten worden
- Geschikt voor sensoren met een Ø van 5 tot 25 mm