Uitrustingen voor natte processen
Kenmerken:
  • Zelfondersteunend ontwerp van stevig gelaste, 20 mm dikke polypropyleen panelen
  • Werkpanelen zijn er van roestvrij staal of van natuurlijk polypropyleen
  • Werkbladextractie door afzuiging via het geperforeerde werkpaneel
  • Opvangbakken met ventilatiekanalen stevig in de behuizing gelast
  • Opvangbak in bodem met gradiënt van 2% zijwaarts naar achteren verlopend
  • Opvangbak met grove zeef
  • Zuurbad, spoelers, spoelbaden, etc. kunnen naar wens worden geïntegreerd
  • Onderste gedeelte is voorzien van vouwdeuren. Extractie van het onderste gedeelte is mogelijk via afzuiging, net als bij het geperforeerde werkpaneel
  • Indien gewenst kan de basisuitrusting op in hoogte verstelbare roestvrijstalen voetjes worden geplaatst
  • Elementaire stroomaansluitingen bevinden zich aan de achterkant van de werkbank
  • Elementen voor bediening en weergave zijn goed zichtbaar aan de voorzijde ter hoogte van de tafel
  • De doorzichtige afdekking beschermt tegen sproeiwater
Afmetingen:
Model: CT 975
Breedte werkbank: 975 mm
Rasteraantal (werkpanelen/bakken): 2
Diepte werkbank: 695 of 850 mm
Breedte deur: 675 mm
Model: CT 1280
Breedte werkbank: 1280 mm
Rasteraantal (werkpanelen/bakken): 3
Diepte werkbank: 695 of 850 mm
Breedte deur: 780 mm
Model: CT 1585
Breedte werkbank: 1585 mm
Rasteraantal (werkpanelen/bakken): 4
Diepte werkbank: 695 of 850 mm
Breedte deur: 1085 mm
Model: CT 1890
Breedte werkbank: 1890 mm
Rasteraantal (werkpanelen/bakken): 5
Diepte werkbank: 695 of 850 mm
Breedte deur: 1390 mm