Laminaire luchtstroomkasten
Alle laminaire luchtstroomkasten die worden aangeboden door basan werken op basis van het principe van een gedwongen luchtstroom met geringe turbulentie. Met behulp van dit principe wordt lucht horizontaal of verticaal door het werkgebied van de kast gestroomd. In dit proces wordt de omgevingslucht via een voorfilter ingebracht en stroomt deze horizontaal of verticaal over een hoogwaardig suspensiefilter het werkgebied in als een laminaire stroom. Deze luchtstroom vangt de deeltjes direct waar ze ontstaan en voert ze zonder terugstroom bij het schone gebied vandaan via de luchtuitlaat. De keuze voor een horizontale of verticale stroom moet men laten afhangen van de hoeveelheid en geometrie van de artikelen in het werkgebied.
Laminaire luchtstroomkasten voorkomen vervuiling door deeltjes bij het vullen of verpakken van producten in cleanroomgebieden. Laminaire luchtstroomkasten worden over bestaande productielijnen aangebracht. Verticale stroommodules kunnen op mobiele standaarden worden gemonteerd en dus van het ene naar het andere gebied worden verplaatst. Laterale geleiding van de schone luchtstroom en afscherming van het werkgebied worden bereikt door strokengordijnen of zijpanelen van pvc.
Productselectie
Laminaire stromingseenheid
Kies uit een lijst met producten en verfijn uw zoekkenmerken...