AlphaTec®-isolatorhandschoenen van Ansell, vervaardigd van revolutionair EPDM-materiaal
AlphaTec-® EPDM- en EPDM+-isolatorhandschoenen verbeteren bescherming, zorgen dat handschoenen minder vaak moeten worden vervangen en zijn speciaal ontworpen voor biomedische toepassingen
AlphaTec® EPDM- en EPDM+-isolatorhandschoenen van Ansell zorgen voor betrouwbare bescherming en duurzaamheid zonder afbreuk te doen aan comfort, soepelheid en tastgevoeligheid. Unieke witte EPDM+ met een dubbellaags breukdetectiesysteem voor biomedische toepassingen waar visuele identificatie van breuken en verontreinigingen essentieel is.
- Uitstekende kwaliteit en consistentie, beschikbaar in twee kleuren: zwarte EPDM en witte EPDM+
- Voldoet gegarandeerd aan FDA-richtlijnen voor voedselcontact (FDA CFR21)
- Geschikt voor gebruik met verscheidende geneesmiddelen voor chemotherapie
- Ontworpen voor herhaalde sterilisatie, waardoor handschoenen minder vaak moeten worden vervangen
- Comfortabel en soepel met goede tastgevoeligheid
Log in om uw prijzen en beschikbaarheid te zien.
Maat | Kleur | Lengte | Dikte | Diam. | Artikelnummer | Prijs | Hoeveelheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middelzwaar | ||||||||
9,5 | Zwart | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4342E | |||
11 | Zwart | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4341E | |||
9,5 | Zwart | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4467E | |||
11 | Zwart | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4466E | |||
11 | Zwart | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4471E | |||
11 | Zwart | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4470E | |||
Zwaargewicht | ||||||||
9,5 | Zwart | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4344E | |||
11 | Zwart | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4343E | |||
9,5 | Zwart | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4469E | |||
11 | Zwart | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4468E | |||
9,5 | Zwart | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4473E | |||
11 | Zwart | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4472E | |||
EPDM, met voering | ||||||||
9,5 | Wit | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4475E | |||
11 | Wit | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4474E | |||
9,5 | Wit | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4477E | |||
11 | Wit | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4476E | |||
9,5 | Wit | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4479E | |||
11 | Wit | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4478E |