Dispenser- en afvaleenheid voor cleanrooms
Deze losse dispenser- en afvaleenheid is een fantastische combinatie voor in de kleedruimte van elke bestaande of nieuwe cleanroom.
- Modern, esthetisch en aantrekkelijk ontwerp
- Geschikt voor alle sectoren die gebruikmaken van cleanrooms
- Modulair, eenvoudig te installeren
- Constructiemateriaal: roestvrij staal 304L met elektrolytisch gepolijste afwerking
- Hoeft niet te worden bevestigd aan een muur
Log in om uw prijzen en beschikbaarheid te zien.
Beschrijving | b x d x h (mm) | Artikelnummer | Actieprijs | Hoeveelheid | |
---|---|---|---|---|---|
Dispenser met 4 compartimenten | 800 x 205 x 600 | 134-0504E | |||
Afvalkast | 800 x 430 x 900 | 134-0486E | |||
Frame voor bevestiging van dispenser op kast | - | 134-0487E |