Verbruiksartikelen voor endotoxinebeheersing
Oplossingen van VWR om bioburden te verminderen en de edotoxineniveaus in uw productieproces te beheersen
- Steriele alcohol en desinfectiemiddelen (beschikbaarheid kan per land variëren, neem contact op met de lokale klantenservice van VWR voor meer informatie)
- Amplitude™ Kappa™ steriele LE, droge non-woven doekjes, voordelig, dubbel verpakt in verpakkingen van 25 stuks, met een endotoxinelimiet van 20 EU per doekje
- Polynit Heatseal steriele LE, droge doekjes van polyester met gesealde randen, dubbelgevouwen en driedubbel verpakt in verpakkingen van 10 stuks, met een endotoxinelimiet van 1 EU per doekje
- PROSAT® steriele PS-911 LE, vochtige doekjes van polypropyleen met 70% IPA van farmaceutische kwaliteit en 30% gedeïoniseerd water, dubbel verpakt in hersluitbare zakken van 30 stuks, met een endotoxinelimiet van 20 EU per doekje
- PROSAT® steriele Polynit Heatseal LE, vochtige doekjes van polyester met gesealde randen met 70% IPA van farmaceutische kwaliteit en 30% injecteerbaar water (USP), driedubbel verpakt in hersluitbare zakken van 10 stuks, met een endotoxinelimiet van 1 EU per doekje
Log in om uw prijzen en beschikbaarheid te zien.
Omschrijving | Materiaal | Droog/vochtig | Verpakt | Verpakking | Artikelnummer | Prijs | Hoeveelheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amplitude™ Kappa™ steriele LE-doekjes; 23 x 23 cm, < 20 EU/doekje | Non-woven polyester/lyocellmix | Droog | Dubbel verpakt, 40x 25 doekjes | 1000 | 115-1863E | |||
Amplitude™ Kappa™ steriele LE-doekjes; 30 x 30 cm, < 20 EU/doekje | Non-woven polyester/lyocellmix | Droog | Dubbel verpakt, 40x 25 doekjes | 1000 | 115-1864E | |||
Polynit Heatseal steriele LE-doekjes; 23 x 23 cm, < 1 EU/doekje | Gebreid polyester met gesealde randen | Droog | Driedubbel verpakt, 50x 10 doekjes | 500 | 115-2438E | |||
PROSAT® steriele PS-911 LE-doekjes; 23 x 28 cm, < 20 EU/doekjes | Non-woven polypropyleen | 70% IPA van farmaceutische kwaliteit, 30% gedeïoniseerd water | Dubbel verpakt, 36x 30 doekjes | 1080 | 115-2439E | |||
PROSAT® steriele Polynit Heatseal LE-doekjes, 23 x 23 cm, < 1 EU/doekje | Gebreid polyester met gesealde randen | 70% IPA van farmaceutische kwaliteit, 30% injecteerbaar water | Driedubbel verpakt, 55x 10 doekjes | 550 | 115-1424E | |||
PROSAT® steriele Polynit Heatseal LE-doekjes, 30 x 30 cm, < 1 EU/doekje | Gebreid polyester met gesealde randen | 70% IPA van farmaceutische kwaliteit, 30% injecteerbaar water | Driedubbel verpakt, 30x 10 doekjes | 300 | 115-2440E |