VWR Collection cleanroom-nitrilhandschoenen
NIEUW!
Wissel cleanroom-handschoenen van latex naar nitril met de splinternieuwe VWR Collection nitrilhandschoenen.
- Hoge vezelsterkte en hoge permeatieweerstand tegen een brede variatie aan solventen, zuren en basen
- Verzegeld in dubbele polyethyleen cleanroomzakken (100 stuks per voering; 10 voeringen per zak/doos). Steriele handschoenen zijn apart verpakt (50 paar per voering, 4 voeringen per zak/doos)
- Extraheerbare stoffen, gemeten volgens IEST-RP-CC005.3
- Steriele versie: endotoxinegehalte < 20 EU/handschoen
- Voldoet aan de PPE-richtlijn (89/686/EEC) en EN 374
- Bevat geen natuurlijk rubberlatex