Reinigingshulpmiddel voor isolatoren: mop, vervangende kop en handgreep
NIEUW!
Speciaal ontworpen voor gebruik in isolators en andere moeilijk bereikbare plekken
- Gemakkelijk te manoeuvreren, bediening met één hand door lichtgewicht handgreep
- Laag profiel, met de draaibare kop kunt u moeilijk bereikbare plekken reinigen
- Ontworpen voor snelle overtrekwisseling tijdens het werk. Met de gewatteerde kop kan elk oppervlak worden gereinigd zonder verlies van reinigingskracht
- Door de afgeronde hoeken kunt u isolatorhoeken gemakkelijk reinigen en worden krassen of schade aan oppervlakken voorkomen
- Verkrijgbaar met diverse handgrepen en mopovertrekken, steriel en niet-steriel
Log in om uw prijzen en beschikbaarheid te zien.
Omschrijving | Verpakking | Artikelnummer | Actieprijs | Hoeveelheid | |
---|---|---|---|---|---|
AlphaMop™-reinigingshulpmiddel voor isolatoren | 1 mop per doos; 2 handgrepen (18 inch en 24 inch); 1 polyester schuimpad en 6 polyester mopovertrekken |
129-0273E | |||
Steriele Mini AlphaMop™-overtrekken, polyester vervangingsovertrekken en -pads | 125 overtrekken en 25 pads per doos |
141-1046E | |||
Microdenier overtrekken en polyester pads voor steriel reinigingshulpmiddel voor isolatoren | 5 overtrekken en 1 pad per zak; 25 zakken per doos |
141-1047E | |||
Mini AlphaMop polyester vervangingsschuimkussens | 10 per verpakking (10) 1 * 100 items | 129-0275E | |||
AlphaWipe®-vervangingsovertrekken (ISO-klasse 4-8) | 150 mopovertrekken per doos; 25 overtrekken per binnenzak; 6 binnenzakken per doos | 129-0276E | |||
Mini-AlphaMop™-reinigingshulpmiddel voor isolatoren, polyester vervangingsset (ISO-klasse 4-8) | 150 mopovertrekken per doos; 25 overtrekken per binnenzak; 6 binnenzakken per doos, 6 schuimpads per doos | 141-1058E |