NeutraKlean - nieuw steriel, gebruiksklaar reinigingsmiddel van Contec
Geef uzelf gemoedsrust en houd uw A- & B-cleanrooms schoon met dit nieuwe steriele reinigingsmiddel
- Mild voor oppervlakken: neutrale pH-waarde, formule met gering residugehalte
- Mild voor mens en milieu: geen CLP-gevarenindeling
- Gebruiksvriendelijk: handige scheurzakken, geen verdere verdunning nodig, verkrijgbaar in spuitfles van 1 l of container van 5 l
- Geformuleerd met gezuiverd water (Ph. Eur.)
- Gegarandeerde gammabestraling, minimaal 25 kGy
- Houdbaarheid van 2 jaar indien ongeopend, met een houdbaarheid tijdens gebruik van 6 maanden voor de bag-in-bottle van 1 l
Log in om uw prijzen en beschikbaarheid te zien.
Beschrijving | Verpakking | Artikelnummer | Prijs | Hoeveelheid | |
---|---|---|---|---|---|
NeutraKlean steriele spuitfles | 6x 1 l | 141-1305E | |||
NeutraKlean steriele container | 2x 5 l | 141-1306E |