Cleanroomtapes voor elk type toepassing
De serie drukgevoelige cleanroom- en barrièretapes van Micronova omvat tapes met weinig residu en lage uitgassing voor productie, markering, afdichting en een aantal andere toepassingen. De tapes worden op een kunststoffen kern gewikkeld om deeltjes in een gecontroleerde omgeving te helpen elimineren, en kunnen met gammastraling behandeld zijn voor aseptische omgevingen.
Cleanroom vinyltape
Ultra bewerkt en ontworpen om het aantal deeltjes en bioburden in cleanrooms en schone omgevingen te beperken. Ideaal voor batchverwerking, kleurcodering, verpakking, enz. Door de matte afwerking kan er met cleanroompen op worden geschreven en bij de meeste oppervlakken blijven er na verwijdering geen resten achter.
Bestraalde M-Zone™ CuffStrip™-tape
Er worden voorgesneden, 18-inch, conforme LDPE-tape-strips gebruikt om een effectieve afdichting tussen de handschoen en het kledingstuk te garanderen in kritische omgevingen en om snel los te maken zonder kleding of handschoenen te beschadigen. Laagklevende acrylkleefstof voor eenvoudige verwijdering van kleding; met gammastraling behandeld.
MicroSeal™ geperforeerde afdichtingstape voor manchetten en platen
Deze conforme tape, die om de 7,6 cm (3 inch) geperforeerd is, kan op de optimale lengte worden afgescheurd om handschoen aan het kledingstuk vast te maken of om platen af te dichten. Tape met lage dichtheid en lage uitgassing. Verkrijgbaar in gammabestraalde uitvoering voor aseptische omgevingen. Geschikt voor farmaceutische productie.
Loodvrije autoclaaf-indicatortape
Een bewezen methode om de voltooiing van de sterilisatiecyclus in zowel zwaartekrachtontladings- als vacuümautoclaven positief te bevestigen. Loodvrij, verzadigd crêpepapier met synthetisch polyisopreen kleefmiddel voorzien van groene indicatorlijnen die zwart worden wanneer de sterilisatie bereikt is Certificeringen: voldoet aan RoHS.
Cleanroom polyethyleen tape
Polyethyleen tape met een lage densiteit bevat weinig halogenen en uitloogbare chloriden. Een speciale constructie vermindert de kans op uitgassen. Deze drukgevoelige tape heeft een goede chemische weerstand en conformiteit.
Bestraalde cleanroom vinyltape
Ultra bewerkt en ontworpen om het aantal deeltjes en bioburden in cleanrooms en schone omgevingen te beperken. Met gammastraling behandeld voor aseptische omgevingen en geschikt voor het markeren en labelen. Door de matte afwerking kan er met cleanroompen op worden geschreven en bij de meeste oppervlakken blijven er na verwijdering geen resten achter.
Polyimide cleanroomtape voor extreme temperaturen
Ontworpen met extreem temperatuurbestendige polyimidefolie voor toepassingen met hoge temperaturen en een temperatuur lager dan nul: -100°F tot 500°F (-70°C tot 260°C). Ideaal voor hitte-afdichting, soldeermasker voor printplaten, vlambestendige elektrische isolatie, laminering, koelopslag, lyofilisatie en vriesdrogen.
NovaStat™ antistatische tape
Speciaal ontworpen voor afdichting en verpakking in ESD-gevoelige omgevingen, met niet-hygroscopische eigenschappen, cellofaan en een op rubber gebaseerde kleefstof.
CGT™ geleidende grid-tape
Antistatische tape voor zware toepassingen met geleidende rasters ingebed tussen twee antistatische lagen, voor gebruik op gevoelige apparaten in ESD-gevoelige omgevingen. Beschermt gevoelige apparaten die door normale isolatietape anders beschadigd zouden raken.