Reiniging en ontsmetting van huid en handschoenen
De handhygiëneproducten van Micronova zijn een belangrijk onderdeel bij het streven om werknemers en producten schoon te houden en tegen afval, microben en virussen te beschermen. De producten variëren van schoonmaakdoekjes tot handzepen en ontsmettingsmiddelen voor handschoenen, die kunnen worden gebruikt met de contactloze dispenser van VWR.
NovaClenz™ instant ontsmettingsmiddel voor handen en handschoenen
Zeer effectief, snel werkend, ontsmettingsmiddel voor handen, ideaal voor gebruik onder handschoenen. Bevat minimaal 65% ethanol wat helpt de overdracht van virussen te voorkomen. Behoeft geen gootsteen, water of handdoeken. Effectief tegen bacteriën, waaronder: pseudomonas, salmonella en stafylokokken, en bij het verminderen van nosocomiale infecties.