NovaClean™-reeks reinigingsmiddelen voor cleanrooms
Niet-ionische reinigingsmiddelen verwijderen deeltjes en residuen die in cleanrooms en kritische laboratoriumruimten gebruikelijk zijn. Met lage zouten en metalen, in het ppb-bereik, zijn deze reinigingsmiddelen voor cleanrooms ideaal voor halfgeleiders, elektronica, medische apparatuur en farmaceutische industrieën.
NovaClean™ laboratorium en glas reinigingsmiddel voor cleanrooms
Een niet-oplosmiddelgebaseerd reinigingsmiddel dat is samengesteld om rechtstreeks te worden aangebracht op werkvlakken in cleanrooms waaronder glazen, roestvrijstalen, epoxy, acryl en gelakte oppervlakken. Eenvoudig afspoelbaar en biologisch afbreekbaar.
NovaHol™ cleanroomreiniger
NovaHol™ met dezelfde zuivere formule als het originele NovaClean™-reinigingsmiddel, met een toevoeging van isopropylalcohol voor een snellere droogtijd. NSF-classificatie, categorie A1 (algemene reinigers).