Strengenmop voor vloeren
Strengenmoppen voor vloeren die ontworpen zijn voor absorptie en reinheid zijn verkrijgbaar in polyester, microvezel, polycellulose en andere gering pluizende mopmaterialen
M-Zone™ MegaSorb™ microvezel strengenmop
Deze zeer absorberende mop combineert de reinigingsefficiëntie van microvezels met het gemak van een lusvormige strengenmop. De gebundelde strengen bestaan uit polyester en nylon filamenten, ontworpen om zowel vloeistoffen als kleine deeltjes op te nemen, maar waarbij met het oog op gecontroleerde omgevingen, wel sprake is van een geringe kans op pluizen.
NovaSorb™ PolyCellulose™ strengenmop
Een economische, zeer absorberende en lichtgewicht strengenmop met platte strengen die ideaal is voor eenmalig gebruik. Hij bevat een materiaalmix voor eenmalig gebruik van polyester/cellulose die moppen van katoen en rayon overtreft.
NovaKnit™ mop met buisvormig gebreide polyester strengen
Een absorberende, buisvormig gebreide strengenmop voor het reinigen en desinfecteren in gecontroleerde en kritische omgevingen. De robuuste constructie en de lusvormige uiteinden beschermen tegen pluizen – zelfs na meerdere wasbeurten.
PharmaPly™ gedraaide polyester-cellulose strengenmop
Een lichtgewicht, gedraaide strengenmop, ideaal voor het snel en efficiënt afdekken van grote oppervlakken met een hoge absorptie. Deze mix van polyester/cellulose maakt de mop tot een economische optie voor gecontroleerde omgevingen.