Voeringen voor verontreinigingsbeheersing
De zakken en voeringen van Micronova worden gebruikt voor diverse soorten omhulling in cleanrooms en aseptische gebieden. De voeringen, steriel verkrijgbaar, worden gebruikt voor de opslag van grondstoffen, omhulling van desinfecterende middelen, verwijdering en scheiding van biologisch gevaarlijke materialen.
BucketLiners™
Een ondoordringbare barrière van LDPE/nylon laminaat is ideaal voor het bekleden van emmers die vloeibare oplossingen bevatten of van tassen voor het transporteren van productonderdelen of grondstoffen. Uitstekend voor het omhullen van vloeistof en het transporteren van materiaal.
BinLiner™ cleanroomzakken
Deze LDPE-voeringen zijn ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen, van de inzameling en verwijdering van afval tot het transport van onderdelen of grondstoffen in cleanrooms en aseptische omgevingen. Verkrijgbaar in gammabestraalde of niet bestraalde uitvoering, in diverse diktes en volumes.
BioHazard en Hazard BinLiner™ zakken
Deze LDPE-voeringen zijn ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen, van de inzameling en verwijdering van afval tot het transport van onderdelen of grondstoffen in cleanrooms en aseptische omgevingen. Verkrijgbaar in gammabestraalde of niet bestraalde uitvoering, in diverse diktes en volumes.
Roestvrijstalen BinLiner™ statieven
De perfecte aanvulling op de BinLinerTM zakken met eenvoudig schoon te maken kunststoffen hoeken en roestvrijstalen steunen die de vloer niet raken. Ideaal voor het verwijderen van cleanroommateriaal, het verzamelen van kledingstukken en het opslaan van grondstoffen of producten. Meerdere maten verkrijgbaar.