Gespecialiseerde reinigingsgereedschappen en -doekjes voor efficiënte en ergonomische ontsmetting
Proceskasten, gewelfde oppervlakken en ruimtes tussen, onder en achter uitrusting vragen bij het schoonmaken om speciale aandacht. Het assortiment speciale reinigingsgereedschappen en -doekjes van Micronova vereenvoudigt deze taak. Van bioveiligheidskasten tot lyofilisatoren, ronde vaten tot gebogen gewrichten, en kunststoffen strokengordijnen tot zachte wanden, er zijn opties voor het verwijderen van verontreinigingen voor de meest uitdagende omstandigheden.
MegaSwat™-moppen plaatmop
Enkellaagse en met schuim beklede plaatmoppen glijden gemakkelijk onder en achter uitrusting. Adapters en mophoezen zijn verkrijgbaar in diverse breedtes, lengtes en materialen.
Econo CurtainCleaner™ gereedschap en hoezen
Reinigt gelijktijdig beide kanten van een strokengordijn, waardoor de reiniging efficiënter en effectiever wordt.
Isolator Tool™ en hoezen
Ergonomische en effectieve reiniging van isolatoren, kappen, RABS en andere kleine kasten. 360 draaibaar en verschillende stoffen voor reiniging of desinfectie.
LyoTool™ mop met dubbele plaat
Reinigt gelijktijdig de boven- en onderkant van legplaten. Verstelbare, veerbelaste legplaten zorgen voor een consistente druk en afgifte van reinigingsmiddel.
PolyMitt™ reinigingswanten
Slijtvaste reinigingswant voor natte en droge reiniging. Het design zorgt voor een betere dekking van het oppervlak dan een standaard schoonmaakdoekje.
Tank Tool™ voor uitwendige en inwendige tankcontouren
De flexibele adapter past zich door middel van druk tegen het oppervlak aan de tank aan en zorgt zo voor een goed contact bij het reinigen. Reinigt eenvoudig de zijkanten, de bodem en de binnenkant van tanks en cilinders; de buitenkant van vaten.