Pennen en markers voor superieure documentatie
Goede documentatiemethoden zijn noodzakelijk binnen gecontroleerde omgevingen. De serie pennen en verpakkingsconfiguraties van Micronova, van pennen met een laag natriumgehalte voor de papieren documenten van elektronica/halfgeleiders tot bestraalde markers voor het labelen van kunststof, glas en papier in aseptische gebieden en RABS, zal voldoen aan de meeste vereisten in laboratoria en voor productie. Alle pennen en markers zijn verkrijgbaar in gammabestraalde uitvoering voor aseptische omgevingen.
Cleanroombalpennen met dop
Cleanroombalpen met natriumarme onuitwisbare inkt en een speciaal polypropyleen reservoir met hoge densiteit om de vorming van deeltjes te voorkomen.. Verkrijgbaar in zwart, blauw of rood. De reservoirs zijn bestand tegen schoonwrijven met IPA, bleekmiddel of fenol.
Intrekbare cleanroombalpennen
Balpen met kliksysteem en onuitwisbare natriumarme inkt en polypropyleen reservoir met hoge densiteit. Heeft ook punt die d.m.v. een eenvoudige klik kan worden ingetrokken en is ontworpen voor documentatie en labeling in cleanrooms. Bestand tegen schoonwrijven met IPA, bleekmiddel en desinfecterende middelen. Zwarte of blauwe inkt.
IPA-bestendig, LabMarkers™
Permanentmarker met fijne punt met isopropylalcohol-bestendige inkt die op glas, metaal of porselein niet afgeeft, maar wel met zeep kan worden afgespoeld. Markeert op koude of natte oppervlakken en uitstekend op plastic zakken en laboratoriumartikelen voor eenmalig gebruik.
Bestraalde Sharpie® markers met fijne punt
De originele penstijl permanentmarker in industriestandaard is geschikt voor aseptische ISO 5-bereiken en andere schone-productiegebieden. Inkt op alcoholbasis vervaagt niet en is waterbestendig. Schrijft op koude of natte oppervlakken, plastic zakken en laboratoriumartikelen voor eenmalig gebruik. Verkrijgbaar met dop of intrekbaar en met rode, blauwe of zwarte inkt.
Bestraalde ultrafijne veegvaste marker
De dunste permanente lijn (0,3 mm) in combinatie met een lange punt en sneldrogende inkt zorgt voor een markering die ideaal is voor laboratoriummonsters en -dia's, alsook voor het schrijven in beperkte ruimten. De inkt is ook sneldrogend en veegvast. Kan goed worden gebruikt op een glazen, kunststoffen en papieren ondergrond.