Gespecialiseerde borstels voor laboratoriumartikelen en procesuitrusting
Borstels zijn essentieel voor het reinigen van items met een kleine diameter, procesuitrusting, draagbare tanks en opslagvaten. Met een robuuste reeks stijlen en maten, waaronder flexibele roestvrijstalen of polypropyleen kernen, en diameters, van 1/4 inch tot 5 inch voldoen de borstels van Micronova aan de uitdagingen die in laboratoria en bij de productie komen kijken.
Flessenborstel
Kleurgecodeerde borstels met stugge polyester borstelharen met polypropyleen handgrepen voor procesapparatuur en -onderdelen. BPA-vrije basishars, FDA-goedgekeurde constructiematerialen.
Cilinderborstel
Koepelvormige, lichte maar bestendige borstel met polyester borstelharen. Kan worden vastgezet aan handgrepen met schroefdraad om het bereik te vergroten. BPA-vrije basishars, FDA-goedgekeurde constructiematerialen.
Ketelborstel
Langwerpige, lichte en bestendige borstel. Kan worden vastgezet aan handgrepen met schroefdraad. Polyester borstelharen, BPA-vrije basishars, FDA-goedgekeurde constructiematerialen.
Ventielborstel
Borstel met bestendige polyester borstelharen met grote diameter en met bevestigde polypropyleen handgreep. Uitstekend voor kommen en kleine vaten. BPA-vrije basishars, FDA-goedgekeurde constructiematerialen.
FlexBrush™ gebogen borstel
Een haakvormige borstel met nylon borstelharen en met roestvrijstalen kern. Dankzij de flexibele kern kan de gebruiker de borstel vormgeven voor speciale toepassingen, waaronder boven het hoofd aangebrachte leidingen en de binnenkant van uitrustingen. Kan worden vastgezet aan handgrepen met schroefdraad.
Kunststof slangborstel
100% polypropyleen slangborstels. Ideaal voor het reinigen van fijn gepolijste roestvrijstalen onderdelen of slangen zonder deze te bekrassen. Een flexibele kern die door schuine leidingen en fittingen glijdt.
Roestvrijstalen draadborstels
Duurzame roestvrijstalen draadborstels met nylon borstelharen. Verkrijgbaar in diameters van 1/4 tot 2 inches en lengtes van 12 tot 72 inches.
Afvoerborstel
Een stijve zwarte borstel, vervangbare borstelkop en een kunststof handgreep met schroefdraad, speciaal ontworpen en gelabeld voor het reinigen van vloerafvoeren.