Celgevoelig pompen met peristaltische pompen
Ismatec Pro-280 pompkop voor het rondpompen van levende cellen
De Pro-280 pompkop is als deze wordt gekoppeld aan de aandrijving van ofwel een BVP Process of een MCP Process peristaltische pomp een goed systeem om levende cellen continu rond te pompen zonder die al te zeer te beschadigen. Het betreft hier een uniek systeem dat geschikt is voor biotechnologische toepassingen. Het is getest onder laboratoriumomstandigheden en in kleinschalige productiereactoren van maximaal 30 liter.
Hoe werkt het?
De pompkop Pro-280 heeft 2 convexe rollers en een concaafvormig slangenbed. Voordat de roller de afgeklemde slang volledig afsluit, kunnen de cellen door een gat ontsnappen naar de wand van de slang, zodat ze niet geplet of beschadigd raken.
Vergelijking van de mogelijkheden van de verschillende peristaltische pompen bij de verwerking van dierlijke celstructuren
Het pompen van levende cellen in een bioreactor is echt een uitdaging. Hoewel peristaltische pompen normaal in bioreactoren te gebruiken zijn, is het continu rondpompen (laten circuleren) van levende en levensvatbare cellen zeker een uitdaging. Bij normale peristaltische pompkoppen raken de cellen na verloop van tijd vanwege de mechanische wisselwerking namelijk toch aangetast. In samenwerking met de ZUW (Zuricher Universiteit Winterthur, Zwitserland) heeft Ismatec aangetoond dat peristaltische pompkoppen die ontworpen zijn voor voorzichtig rondpompen geschikt zijn voor het laten circuleren van levende cellen.
Toepassing: rondpompen van dierlijke celculturen
De verschillende peristaltische pompen zijn met elkaar vergeleken door mw. Fan Guo en prof.dr. U. Graf-Hausner van de technische Universiteit van Zurich Winterthur, en dr. Joanne Laukart van Ismatec.
Methode: opkweken van hybridome cellen in spinnerkolven
De cellen worden continu door een externe lus rondgepompt met een constante flowsnelheid (van 1/2 reactorvolume / uur = 250 ml/u) totdat het aanwijsbare afsterven van een cel is geconstateerd. Op de levensvatbaarheid van de cel werd toegezien door de celstroom in de bypass te analyseren. Doe hierbij was de levensvatbaarheid van de cel groot te houden zonder dat de cel hierbij al te zeer werd beschadigd.
Uitslag
Bij gebruik van een pompkop van het type P-280 werd na 56 uur de celdood vastgesteld. Bij andere pompkoppen trad de dood al in na 27 uur. De levensvatbaarheid van de levende cellen bij gebruik van de pompkop van het type P-280 bleef op 87% na 56 uur continu rondpompen.