Verminder pulsatie, verdubbel de aandrijvingscapaciteit en verbeter de nauwkeurigheid met dubbel-Y slangensets
Verminder pulsatie, verdubbel de aandrijvingscapaciteit en verbeter de nauwkeurigheid met dubbel-Y slangensets
Dubbel-y slangensets berusten op twee "Y"-verbindingen die tot een dubbelkanaals slangconfiguratie zijn samengevoegd. Door de kanalen te splitsen kunnen twee slangkanalen door één pomp lopen, waardoor de doorstroming in feite wordt verdubbeld. Dubbel-y slangensets worden meestal gebruikt met twee gestapelde pompkoppen of een pompkop die speciaal is ontworpen voor dubbel-y slangensets. Terwijl de pomp werkt, "trekt" het ene kanaal stroomopwaarts aan het verenigingspunt, terwijl het andere kanaal stroomafwaarts naar het verenigingspunt "duwt" - in wezen wordt de vloeistofbaan "gesplitst". Het splitsen van de vloeistofbaan levert niet alleen tweemaal de pompopbrengst op (als de breedte van de vloeistofbaan niet wordt verkleind), maar kan ook de stroomafwaartse pulsatie sterk verminderen, terwijl de doseernauwkeurigheid toeneemt. Bovendien is het toevoegen van een extra kanaal aan een pompaandrijving zeer eenvoudig en vereist het geen extra elektrische aansluitingen.
Double Y Tubing Set
Masterflex® dubbel-Y slangensets
De dubbele-Y slangensets van Masterflex kunnen de stroomsnelheid verdubbelen en tegelijkertijd potentieel de pulsatie met 90 procent verminderen, wat resulteert in een grotere nauwkeurigheid van de stroming. Dit kan worden bereikt door de rotors in elk kanaal te verdraaien en resulteert in het groene stromingspatroon in het diagram (rechts afgebeeld). Het ene kanaal trekt vloeistof aan, terwijl het andere het tegelijkertijd naar buiten duwt voor een gelijkmatiger stroming wanneer de kanalen stroomafwaarts worden samengevoegd. Vermindering van de pulsatie is ideaal wanneer schuimvorming of drukgevoeligheid (bijvoorbeeld in sommige vloeistofsensoren) een probleem vormen of voor een grotere nauwkeurigheid bij het vullen. Door de rollen te verschuiven wordt ook doeltreffend het volume verminderd van de vloeistofzakken die stroomafwaarts worden waargenomen, wat een grotere resolutie en herhaalbaarheid van de afgegeven volumes betekent en minder potentiële verspilling door overmaat.
Reduced Pulsation
Anderzijds kunnen de mechanische schuifkrachten, veroorzaakt door herhaalde occlusies, worden verminderd door de aandrijving te laten draaien met dezelfde volumestroom, maar met een lager toerental. Met twee pompkanalen wordt de opbrengst verdubbeld, zodat een werking op halve snelheid dezelfde doorstroming oplevert als een normale werking van één pompkop. Verlaging van het toerental vermindert ook de totale schuifkracht die op de vloeistof werkt. Dit is gunstig voor levende cellen, grote moleculen, andere biologische stoffen, bepaalde slurries, of andere vloeistoffen met zachte of harde deeltjes van uiteenlopende grootte (kleiner dan de binnenmaat van de slang uiteraard).
Te overwegen opties bij het uitbreiden van kanalen met één aandrijving
Masterflex biedt een paar manieren om het aantal actieve pompkanalen op één aandrijving te verhogen. Zorg er eerst voor dat de Masterflex-aandrijving het vereiste koppel van twee - of vier - kanalen tegelijk aankan. Dit is het gemakkelijkst vast te stellen aan de hand van de maximale snelheid op Masterflex L/S® -aandrijvingen. Indien de maximale snelheid 100 rpm is, kan de aandrijving tot vier pompkoppen hanteren. Indien de aandrijving 600 rpm haalt, dan kan deze er twee hanteren. Masterflex I/P®-aandrijvingen kunnen tot twee kanalen hanteren.
Gestapelde pompkoppen
Gebruik Masterflex dubbel-Y slangsamenstellingen met de offset rollen van twee gestapelde Masterflex L/S Easy-Load®, Easy-Load II, of I/P Easy-Load pompkoppen om pulsatie te verminderen en de nauwkeurigheid bij peristaltische dosering te verbeteren. Wanneer deze koppen worden gestapeld, worden de rollersets in de aangrenzende koppen verschoven. Terwijl de ene rol vloeistof door het ene kanaal van de dubbele-Y slang trekt, duwt de andere rol de vloeistof door het andere kanaal. Dit resulteert in een algemeen gelijkmatigere stroming (zoals hierboven beschreven), aangezien de trekwerking tussen vloeistofzakken in een peristaltische pomp stroomafwaarts wordt gecompenseerd door het andere vloeistofkanaal.
Masterflex UltraPharm™ pompkop
Masterflex Pump 07576
Hogere doseer- en dispenseernauwkeurigheid is essentieel in veel bioprocestoepassingen en een andere optie is de Masterflex UltraPharm pompkop. Ontwikkeld met offset rollen en planetaire tandwieloverbrenging met gepatenteerde Masterflex L/S dubbel-Y slangensets, produceert de Masterflex UltraPharm pompkop een zachte en laag pulserende pompwerking wat resulteert in een zeer nauwkeurige dosering en doorstroming om de grootste productintegriteit en -uniformiteit te garanderen. De Masterflex UltraPharm pompkop is autoclaveerbaar en verkrijgbaar in aluminium of 316 roestvast staal, afhankelijk van de toepassingseisen.
Masterflex L/S Dual-Channel Easy-Load II pompkoppen
Masterflex L/S® Easy-Load® II Pump Head with 2-Channels for Precision Pump Tubing, PPS Housing, CRS Rotor
U kunt ook de Masterflex L/S Easy-Load II tweekanaals pompkop gebruiken om uw capaciteit te verdubbelen*, echter de slang wordt afgesloten met dezelfde roller in beide kanalen, zodat de pulsatie niet wordt verminderd zoals bij gebruik van gestapelde pompkoppen of met de L/S UltraPharm pompkop. Om twee synchrone kanalen te kunnen pompen, is een goede retentie nodig en moet in elk kanaal een slang van dezelfde maat worden gebruikt. Deze pompkoppen zijn geschikt voor de vier L/S Precision slangmaten L/S 13, L/S 14, L/S 16, en L/S 25. U kunt stroomsnelheden bereiken van 0,06 tot 1000 ml/min—de stroomsnelheid is afhankelijk van het toerental van de aandrijving en de grootte van de slangen. *Niet geschikt voor alle L/S slangmaten.
De meest geschikte optie voor dubbel-Y slangensets
De meest geschikte manier om aan sets dubbel-Y slangen te komen is de aankoop van Masterflex dubbel-Y slangsamenstellingen. Deze zijn direct uit de verpakking klaar voor gebruik en maken een einde aan de tijd en kosten die nodig zijn om zelf slangensets te maken. Vooraf gesteriliseerde slangen zijn ook verkrijgbaar indien dat een vereiste is.
Elke formulering overtreft de vereisten van FDA en USP klasse VI en voldoet aan de normen van USP klasse V (extraheerbare bestanddelen). De slangen zijn vervaardigd volgens farmaceutische cGMPs en zijn autoclaveerbaar. Er zijn diverse slanglengtes en -maten verkrijgbaar.
Voor meer informatie over dubbel-Y slangen, zie ons volledige productassortiment.