De voordelen van het Gravimetrisch vulsysteemof van Masterflex®
apparaat dat simpel gezegd een combinatie is van een Masterflex peristaltische pomp en een gravimetrische doseerbundel uit de Apollo-serie van A&D. Er zijn zeven balansbundels om uit te kiezen. De balans en de pomp zijn met elkaar verbonden door een unieke controller van A&D, waarmee informatie over de aansturing onmiddellijk kan worden teruggekoppeld voor meer nauwkeurigheid bij het doseren. De bewegingen van de vloeistoffen blijven allemaal in de Masterflex pompslangen. Met het Gravimetrisch systeem kunnen veel problemen en uitdagingen worden aangepakt.
Stel uw eigen Masterflex Gravimetrisch vulsysteem samen
Het Gravimetrisch vulsysteem van Masterflex is een nieuw apparaat dat simpel gezegd een combinatie is van een Masterflex peristaltische pomp en een balans uit de Apollo-serie van A&D.
Kies een slang voor de aandrijving van de pompkop
Het enige onderdeel waar de vloeistof bij een pomp van Masterflex mee in aanraking komt, is de pompslang. Maak uw keus uit bestaande lijst van geschikte aandrijfsystemen en complete pompinstallaties, en doe daar dan een voor uw toepassing geschikte pompkop met slangen bij.
- Masterflex L/S Standaard Digitale Aandrijfsystemen
- Masterflex L/ S Standaard Digitaal Pompsysteem
- Masterflex L/S Digitale Aandrijfsystemen voor Netwerken
- Masterflex L/S Digitale Pompsystemen voor Netwerken
- Masterflex L/S- Digitale Aandrijfsystemen via de cloud met MasterflexLive™
- Masterflex L/S Digitaal-modulaire vulsystemen
- Masterflex I/P Digitaal-modulaire Aandrijfsystemen met in-/uitvoer op afstand
- Ismatec Reglo Digital meerkanaals pompen
- Ismatec Reglo Digital Miniflex pompen
A&D gravimetrische doseerbundel
Kies een balansbundel op basis van de capaciteit en de uitleesbaarheid die u moet hebben. Stuk voor stuk zijn ze voorzien van een display voor de flowsnelheid (FRD) om het doseren en vullen naadloos op elkaar af te stemmen. Verder zijn alle bundels inclusief een balans uit de Apollo GX-A serie en een voetschakelaar, een kaart voor de pomp-interface en een AAN/UIT-stekker met 25 pennen om de balans mee aan de pompaandrijving te koppelen.
- Gravimetrische doseerbundel
Het gravimetrisch vulsysteem heeft onder andere deze drie voordelen:
1. Rekent af met de meeste problemen met afvalwater
Met dit systeem krijgt u nauwkeurigheid en herhaalbaarheid. Elke druppel wordt verantwoord en de tank stroomt nooit over – er wordt geen enkel product verspild. De balans stuurt de peristaltische pomp aan en werkt tijdens het vullen met drie standen, om te voorkomen dat er ook maar iets verspild wordt. Zodra de Masterflex pomp de vloeistof met verschillende snelheden kan verplaatsen, neemt de balans de rol van master over.
2. Geen problemen meer voor de gezondheid en veiligheid bij het uitgieten
Vloeistoffen handmatig uitgieten is nooit zonder risico, niet alleen omdat het product verloren kan gaan, maar ook omdat de balans beschadigd kan raken. Doordat de vloeistoffen binnen de slang blijven is dit geen punt meer, wat ook voordelen heeft bij semi-automatische systemen. Een neveneffect hiervan is namelijk dat er niet meer handmatig hoeft te worden ingegrepen bij het omhoog brengen en uitgieten, waardoor de risico's voor de gezondheid en veiligheid bij gebruik van een semi-automatisch systeem zich niet meer voordoen. Bovendien is het niet langer nodig om tijdens de hele procedure naast de apparatuur te blijven staan, want het gravimetrisch systeem regelt zichzelf. Niet alleen hoeven er geen handen meer aan te pas te komen, maar de vloeistoffen blijven ook altijd binnen de slangen.
3. Alles gaat efficiënter en nauwkeuriger
De nauwkeurigheid die er voor het doseren mogelijk is dankzij de gravimetrische bij wijze is groter dan haalbaar is bij gebruik van alleen de peristaltische pomp, terwijl de noodzaak om de slangen kalibreren ook minder is. Een grotere nauwkeurigheid en een efficiëntere werkwijze worden verkregen doordat de doorvoer in het circuit beter verloopt dan bij methoden waarbij geregeld handmatig moet worden ingegrepen.
Met het Gravimetrisch vulsysteem van Masterflex krijgt u:
- een half-geautomatiseerd proces
- minder afval, minder kosten voor het schoonmaken van het product
- een efficiënter verlopend proces
- de zekerheid dat u uw productietarget haalt
- de mogelijkheid tot opschalen en verdelen
De peristaltische pomp van Masterflex is geschikt voor slangen van een groot aantal verschillende maten, om afhankelijk van de grootte van de pompkop de pomp de tanks sneller te laten vullen, bij grotere flowsnelheden. De pomp kan ook worden gebruikt om de productie op te schalen, door het vermogen van de pompmotor te verhogen door het inzetten van pompen voor productie op grotere schaal, die eveneens bij Masterflex verkrijgbaar zijn. Gezien de capaciteit van de balans, de mogelijkheid bij Masterflex te kiezen voor een andere aandrijving en andere slangen, heeft u ruimschoots de gelegenheid de installatie volledig op maat te krijgen, zodat de vereiste vulhoeveelheden zonder meer te realiseren zijn en het systeem ook chemisch geschikt is voor de meeste vloeistoffen.