Tangentiële-Stromingsfiltratie
In arbeidsvelden zoals biochemie, immunologie en microbiologie is de scheiding en zuivering van biologisch materiaal het voornaamst voor de vooruitgang van innovatie.
Dus hebben laboratoriumexperts tangentiële stromingsfiltratie ontwikkeld waarmee men erin slaagt:
- cellen te verwijderen van celcultuurvloeistof
- Diafiltratie
- Fractionering
- Concentratie
Wat is Tangentiële Stroomfiltratie?
Tangentiële stroomfiltratie (Engels: TFF) is een efficiënte en kosten-effectieve manier om onzuiverheden te verwijderen uit monsters met een groot volume. Hierbij wordt een filter gebruikt om verontreinigende deeltjes te scheiden of te isoleren. In tegenstelling tot doodlopende filtratie wordt bij TFF de vloeistof over een filter gecirculeerd in plaats van erdoorheen geperst, waardoor er een drukverschil ontstaat dat ervoor zorgt dat verontreinigende stoffen zich niet opnieuw vermengen met de pas gezuiverde monsters.
De monsters stromen parallel aan een filter en kunnen herhaaldelijk door een reservoir worden gerecycled. Soorten TFF omvatten:
- microfiltratie
- nanofiltratie
- ultrafiltratie
Voordelen van Tangentiële Stroomfiltratie
Er zijn veel voordelen aan een tangentiële-stroomfiltratiesysteem, waaronder:
- Gebruiksgemak: pomp, meter en slangen kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd (zoals op onderstaande foto). Samen met het monster in het reservoir is het systeem volledig bedienbaar
- Snelheid van resultaten: TFF werkt continu (in plaats van in partijen) en scheidt en zuivert biomoleculen snel
- Mogelijkheid om verschillende taken tegelijkertijd uit te voeren: laboranten kunnen monsters op hetzelfde filtratiesysteem concentreren en diafilteren
- Flexibiliteit: TFF-eenheden kunnen monsters verwerken van slechts 10 ml tot wel duizenden liters groot.
Wanneer er een Tangentiële-Stroomfiltratiesysteem moet worden gebruikt
TFF wordt het beste gebruikt voor grootschalige scheidings- en filtratieprocessen zoals:
- Eiwitisolatie van celcultuursupernatanten
- Het opvangen en zuiveren van antilichamen, plasmid DNA of recombinante proteïnen
- Het extraheren van endotoxinen uit buffers, water en opgeloste media
- Het verhelderen van fermentatie-cultuurvloeistoffen
- Het oogsten van cellen
- Het voorbereiden van chromatografiemonsters
- Het fractioneren van verdunde eiwitmengsels
- Het concentreren en ontzouten van eiwitten en peptiden
- TFF kan grote oppervlakken verwerken en grote volumes filteren zonder verstopt te raken
TFF in actie
TFF wordt gebruikt in onderzoek van virussen.
- De TFF-opstelling met een Masterflex peristaltisch pompsysteem leverde resultaten op met een hogere concentratie aan virussen, opgepikt door het tangentiële flowfilter, dan bij een systeem met minder filtratiecontrole.
- Casestudy: onderzoek van virussen uit de ingewanden van een koe. Voor dit onderzoek maakte de onderzoeker opstelling met gebruikmaking van een Masterflex® L/S® peristaltische pomp en een pompkop met slangen van siliconen, drukmeters en verloopstukken voor de plaatsing van meters en de koppeling aan het filter. Hij liet monsters vanuit een reservoir door de peristaltische pomp en de drukmeter naar het tangentiële flowfilter stromen. Hij gebruikte twee filters voor verschillende processen: een filter van 0,2 µm om de bacteriën te verwijderen en een filter van <100 kD om een concentraat van de virussen te maken.
TFF is door wijnboeren en oenologen — wijnmakers en wijnwetenschappers — gebruikt om:
- schonere wijnen te produceren
- cellulair afval eruit te filteren
- kosten te besparen op eindfilters voor het bottelen
TFF heeft ook zijn weg gevonden naar de voedselindustrie en farmaceutische processen, waar continue zuivering het innovatieproces versnelt.
Aanbevolen TFF-Uitrusting
Masterflex® beveelt de volgende TFF-uitrusting aan:
- Masterflex® peristaltische digitale procesmotoren en pompkoppen — die aan alle vereisten voldoen en het monster onaangetast laten. Kies tweekanaals pompkoppen zodat beide filters tegelijk kunnen lopen.
- Masterflex® siliconenslangen
- Tangentiële flowfilters
- Drukmeters
- Verloopstukken voor de plaatsing van meters en de koppeling aan het filter
Wat uw filtratie ook nodig heeft, Masterflex® biedt de nieuwste, kwalitatief hoogwaardige oplossingen, altijd op maat.