Masterflex® slangen voor pompsystemen veelgestelde vragen
Het creëren van het perfecte laboratoriumecosysteem is niet iets waar lichtvaardig over moet worden gedacht. En dat is niet altijd gemakkelijk, derhalve zetten wij ons niet alleen in om de beste biologische producten te leveren, maar ook om uw vragen te beantwoorden die u tijdens het browsen zou kunnen hebben.
Bekijk onze veelgestelde vragen voor meer informatie over onze producten en diensten.
Basiskennis peristaltische pompen
  1. Hoe werkt een Masterflex® slangenpomp?
Stroomsnelheden
  1. Wat zijn de snelheden die kunnen worden gerealiseerd?
  2. Hoeveel precisie mag ik verwachten voor de flow?
  3. Zijn de gemeten hoeveelheden herhaalbaar?
  4. Wat is het effect van de viscositeit van een vloeistof op de flow?
Pompkoppen
  1. Wat is de maximaal haalbare druk?
  2. Wat is de maximale inlaatdruk?
  3. Wat is de maximale aanzuighoogte?
  4. Is het nodig de kleppen te controleren?
  5. Kunnen Masterflex® pompen drooglopen?
  6. Zijn Masterflex® pompen zelfaanzuigend?
  7. Zijn Masterflex® pompen van het type verdringerpomp?
  8. Zijn Masterflex® pompen niet-hevelend?
  9. Kunnen slib of schurende oplossingen worden gepompt?
  10. Waarom zijn er zoveel pompkoppen en slangmaten?
  11. Is de flow omkeerbaar?
Slangen
  1. Zijn slangen echt zo belangrijk?
  2. Wat is het temperatuurbereik waarbinnen materialen kunnen worden opgepompt?
  3. Wat is de chemische resistentie?
  4. Wat is bepalend voor de levensduur van slangen?
  5. Welke slangsamenstelling zorgt voor de langste levensduur?
  6. In hoeverre is de pompsnelheid van invloed op de levensduur van een slang?
  7. Zijn de slangen geschikt voor levensmiddelen en steriele toepassingen?
  8. Zijn de slangen lastig te vervangen?
Aandrijfsystemen
  1. Waarom zijn er bij de pompgroepen L/S, I/P, en B/T pompkoppen leverbaar zonder aandrijfsysteem?
  2. Kun men met één enkel aandrijfsysteem meerdere pompen laten draaien?
  3. Zijn er behalve de aandrijfsystemen die in de algemene catalogus staan daar nog meer soorten van verkrijgbaar?
Hoe werkt een Masterflex® slangenpomp?
Elk pompsysteem bestaat uit drie delen: pompkop, aandrijfsysteem, en slangen. De pompkop bestaat uit een rotor met behuizing; de aandrijving levert de kracht die nodig is om de rotor in beweging te brengen, terwijl de slangen fungeren als pompkamer. Deze drie delen pompen de vloeistof op in de volgende stappen:
  1. De slangen worden aangebracht in het daarvoor bestemde bed — tussen de rotor en de behuizing — waar ze worden geblokkeerd (vastgeklemd).
  2. De rollers op de rotor bewegen zich door de slangen en duwen de vloeistof zo voort. Achter de rollers herneemt de slang zijn vorm, creëert daarbij een vacuüm en zuigt daarachter de vloeistof naar binnen.
  3. Tussen de rollers wordt er een "kussen" van vloeistof gevormd. Die is specifiek afgestemd op de DN van de slang en de geometrie van de rotor. De flowsnelheid wordt verkregen door de snelheid te vermenigvuldigen met de grootte van het kussen. Het kussen blijft redelijk constant, behalve bij zeer viskeuze vloeistoffen.
  4. 4. Zie onze eenvoudige animatie waarin een Masterflex® slangenpomp in beweging wordt gedemonstreerd.
Pompkoppen
1. Wat is de maximaal haalbare druk?
Afhankelijk van de door u gekozen de slangen bedraagt de maximaal haalbare druk 40 psi (2,7 bar); de nominale druk is 25 psi (1,7 bar).
2. Wat is de maximale inlaatdruk?
Gemiddeld ligt die op 40 psi (2,7 bar), afhankelijk van de DN van de slang, de wanddikte en de formulering.
3. Wat is de maximale aanzuighoogte?
De maximale aanzuighoogte is 8,8 m H20.
4. Is het nodig de kleppen te controleren?
Nee. Dankzij het unieke ontwerp is dit bij ons niet nodig.
5 Kunnen Masterflex® pompen drooglopen?
Ja. Ze kunnen gassen, vloeistoffen of gemengde fasen oppompen.
6. Zijn Masterflex® pompen zelfaanzuigend?
Ja. Ze kunnen een vacuüm ontwikkelen van meer dan 26" Hg (660 mm Hg).
7. Zijn Masterflex® pompen van het type verdringerpomp?
Ja. De flowsnelheid met water is direct evenredig met de snelheid van de rotor, tot aan de maximumcapaciteit van de aandrijving.
8. Zijn Masterflex® pompen niet-hevelend?
Ja. Er altijd een roller die de slang dichtknijpt, zodat u niet bang hoeft te zijn voor een tegenstroom.
9. Kunnen slib of schurende oplossingen worden gepompt?
Ja. De beperkingen liggen in de viscositeit en de grootte van de deeltjes ten opzichte van de gekozen DN van de slang. Voor harde deeltjes adviseren wij voor de slang een binnendiameter van 20 keer de diameter van het deeltje. Voor zachte deeltjes is dat vier keer.
10. Waarom zijn er zoveel pompkoppen en slangmaten?
Masterflex® pompen zijn modulair en passen daarom op vrijwel elke installatie. Wij leveren pompkoppen voor hogere druk, schuif-gevoelige vloeistoffen en processen waarbij een kleine voetafdruk als een vereiste geldt,om slechts enkele voorbeelden te noemen. Dit vormt een synergie met de verscheidenheid aan Masterflex® slangen die verkrijgbaar zijn met dergelijke formuleringen voor zuren en bazen, gevoelige biologische stoffen, levensmiddelen en nog veel meer soorten vloeistof.
11. Is de flow omkeerbaar?
Ja. De specificaties zijn van toepassing op een draaiing rechtsom of linksom.
Stroomsnelheden
1. Wat zijn de snelheden die kunnen worden gerealiseerd?
Onze Masterflex® Ismatec® pompsystemen behalen stroomsnelheden van 0,0001 tot 365 mL/min. L/S® systemen behalen flowsnelheden van 0,00005 tot 3400 mL/min. I/P systemen behalen flowsnelheden van 0,001 tot 26 LPM en B/T® systemen behalen flowsnelheden van 0,3 tot 42 LPM.
2. Hoeveel precisie mag ik verwachten voor de flow?
Voor de flow kunt u rekenen op een precisie van meer dan ±0,5%, met gekalibreerde flowsystemen. Bij andere systemen kunt u een precisie krijgen van ±2 tot 5%, voor de algemene doorvoer.
3. Zijn de gemeten hoeveelheden herhaalbaar?
De hoeveelheden zijn herhaalbaar met een nauwkeurigheid van ±0,5% of beter, met gekalibreerde flowsystemen.
4. Wat is het effect van de viscositeit van een vloeistof op de flow?
Voor de flowsnelheid wordt steeds uitgegaan van water. Met het toenemen van de viscositeit van de vloeistof gaat de flowsnelheid naar beneden.
Slangen
1. Zijn slangen echt zo belangrijk?
De slang is in feite de pompkamer. De elasticiteit van de slang zorgt voor de aanzuighoogte; de sterkte ervan maakt het mogelijk om te gaan met druk; het flexibele karakter is bepalend voor de levensduur van de pomp; en de diameter van de slang is bepalend voor de flowsnelheid, terwijl de wanddikte doorslaggevend is voor een efficiënte werking van de pomp.
Gebruik, om nauwkeurige stroomsnelheden en een lange gebruiksduur van de slangen te waarborgen, alleen Masterflex Pompslangen in uw pompslangtoepassingen. Een Masterflex Pompslang is uw beste keuze omdat deze, in tegenstelling tot gewone slangen voor algemeen gebruik, speciaal is ontworpen en met precisie is geëxtrudeerd om te voldoen aan nauwe toleranties voor gebruik in Masterflex peristaltische pompen. Masterflex slangen helpen u topprestaties te behalen en aan talrijke standaarden alsook classificaties te voldoen.
2. Wat is het temperatuurbereik waarbinnen materialen kunnen worden opgepompt?
Het optimale temperatuurbereik loopt van 0 tot 40° C. Het maximum temperatuurbereik loopt van -40 tot 150° C voor slangen en van 0 tot 40° C voor de pompkop.
3. Wat is de chemische resistentie?
Die hangt af van het soort slang (zie de Compatibiliteitsdatabase voor Slangen en Chemicaliën).
4. Wat is bepalend voor de levensduur van slangen?
Op de levensduur van een slang zijn veel factoren van invloed. Zaken die hierbij spelen zijn de pompsnelheid, de systeemdruk, het materiaal van de slang en de chemische conformiteit, de schurende werking van de opgepompte vloeistof (media), temperatuur van de vloeistof en zelfs de omgeving waarin de pomp zich bevindt. Raadpleeg onze STAMP slangengids voor het stap-voor-stap adviesproces van ons team voor deze toepassingen.
5. Welke slangsamenstelling levert de langste gebruiksduur?
Norprene*, PharMed* BPT, Pharmapure, Puri-Flex, Tygon E-LFL*, silicone, C-FLEX** en Viton*** – in die volgorde.
6. In hoeverre is de pompsnelheid van invloed op de gebruiksduur van een slang?
De gebruiksduur van de slangen is omgekeerd evenredig aan de pompsnelheid. De laagste snelheid zorgt voor maximale levensduur.
7. Zijn de slangen geschikt voor levensmiddelen en steriele toepassingen?
Ja. Sommige formuleringen voor de slangen voldoen aan de specificaties van de NSF en van de FDA en USDA voor wat betreft de voedselveiligheid. Vele daarvan kunnen worden gesteriliseerd.
8. Zijn de slangen lastig te vervangen?
Nee, vervangen van een slang gaat juist heel simpel. De EASY-LOAD®, EASY-LOAD II®, High-Performance, patroon en RAPID-LOAD® pompkoppen maken dat slangen snel en gemakkelijk te vervangen zijn. Met de standaard pompkop kan een slang gemakkelijk worden vervangen met behulp van de meegeleverde laadsleutel.
Aandrijfsystemen
1. Waarom zijn er bij de pompgroepen L/S, I/P, en B/T pompkoppen leverbaar zonder aandrijfsysteem?
Dankzij het modulaire concept kunt u uw installatie in verregaande mate afstellen, voor een maximale flexibiliteit.
2. Kan men met één enkel aandrijfsysteem meerdere pompen laten draaien?
Ja. Elk willekeurig aantal (doorgaans twee tot vier) kan worden aangesloten, in elke combinatie, met gebruikmaking van de standaard of de EASY-LOAD kop, voor een aandrijving met maximale trekkracht.
3. Zijn er behalve de aandrijfsystemen die in de algemene catalogus staan daar nog meer soorten van verkrijgbaar?
Ja. Op onze ontwerpafdeling kan bij kwantumbestellingen en OEM toepassingen het aandrijfsysteem of het aandrijfpakket volgens uw aanwijzingen op maat gemaakt, aangepast of gemodificeerd worden.
* Norprene, PharMed®, Tygon—Registered Trademark Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
**C-FLEX—Registered Trademark Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
*** Viton®—Gedeponeerd handelsmerk van de firma Chemours.
Masterflex®: Onovertroffen binnen Ons Vakgebied
Vind alle antwoorden op uw vragen over pompen, slangen, vloeistoffen, en alles andere wat uw laboratorium vereist. Neem vandaag nog contact met ons op als u verdere vragen hebt of om een bestelling te plaatsen.