Masterflex® L/S® en I/P® voor toepassingen in een cleanroom van ISO klasse 5 (klasse 100)
Overzicht
Omdat men in een groot aantal bedrijfstakken tegenwoordig voor het productieproces meer een meer te maken krijgt met strenge regelingen die het proces zelf en de eindproducten moeten beschermen tegen besmetting door substanties van buiten, nemen bedrijven van over de hele wereld steeds meer hun toevlucht tot de technologie van de cleanroom. In cleanrooms worden het aantal en de grootte van in de lucht zwevende deeltjes streng gecontroleerd. Met tal van maatregelen moet worden gewaarborgd dat de belasting van de ruimte door deeltjes niet nog eens wordt verergerd door de aanwezigheid in de cleanroom van personeel en de daar gebruikte apparatuur. Om met succes in een cleanroom te kunnen worden ingezet, is het essentieel dat de apparatuur die daar komt te staan getest is en goedgekeurd voor gebruik in zo'n bijzondere omgeving. De procespompen van de typen Masterflex L/S en Masterflex I/ werden onlangs aan een dergelijke beoordeling onderworpen en bleken daarbij ruimschoots te voldoen aan de vereisten voor gebruik in een cleanroom.
Overzicht van de testprocedure
Onlangs hebben wij de procespompen Masterflex L/S en Masterflex I/P ter goedkeuring aangeboden aan een onafhankelijk testinstituut (Acorn Industries, Inc., gedirigeerd door dr. Ph. R. Austin) voor de certificering met het oog op het gebruik daarvan in cleanrooms van ISO-klasse 5 (klasse 100). Om voor certificering in aanmerking te komen moest elke pomp een evaluatieproces ondergaan waarbij er tests zijn uitgevoerd die uit meerdere stappen bestonden.
Bij de tests lag de focus primair op de mate waarin bij elke pomp sprake was van materiaalverlies. Na grondig spoelen van de pompen met ultracleane alcohol van spectrografische kwaliteit, werden aan de buitenzijde van de pompen willekeurige plekken opnieuw bevochtigd met spectrografische alcohol. Het oplosmiddel werd daarna met gebruikmaking van een membraanfilter overal verwijderd, samen met eventuele daar verzamelde deeltjes. Verdeeld over een periode van honderd uur zijn er tot twaalf keer toe telkens tien sets met filters verzameld en vervolgens geanalyseerd op de aanwezigheid van deeltjes. Naast de monsters die waren opgevangen met het membraan is er gebruik gemaakt van een continu en automatisch lopende teller voor zwevende deeltjes, in verschillende posities ten opzichte van de pompkop. Tijdens deze testperiode van honderd uur werden de gegevens van de deeltjesteller om de tien uur uitgelezen en gereset. De resultaten toonden aan dat bij geen van beide pompen sprake was van uitstoot van materiaal vanaf de buitenzijde van de pomp.
Eindconclusie van de studie
De procespompen van de typen L/S en I/P van Masterflex die ter beoordeling waren aangeleverd, bleken inderdaad te kunnen worden gecertificeerd als “Aanvaardbaar voor gebruik” in cleanrooms van Klasse 100 conform de Amerikaanse Federal Standard 209E, en voor toepassingen in een cleanroom van ISO klasse 5 conform ISO 14644-1. Hoofd onderzoek dr. Ph. R. Austin (de man die de norm opstelde zoals die wereldwijd wordt gehanteerd voor cleanrooms) had hierbij het volgende op te merken:
- Om uit te komen bij de resultaten zoals deze in het testlaboratorium zijn behaald, is het essentieel dat de pompen grondig worden gespoeld met alcohol van spectrografische kwaliteit, zoals ook geschiedde bij de testprocedure, voordat de pomp in een omgeving als van een cleanroom wordt geplaatst.
- Aangezien het bij de te testen pompsystemen in beide gevallen ging om peristaltische pompen, was het absoluut een vereiste dat niet alleen de hardware werd gespoeld en geprepareerd zoals hierboven beschreven, maar dat ook de slangen een schoonmaakproces moesten ondergaan, om de omstandigheden zoveel mogelijk te laten gelijken op die van een echte cleanroom. Voor het cleanen van de slangen wordt de volgende procedure aanbevolen:
- Laat de slangen twee uur lang ondergedompeld in een non-ionisch schoonmaakmiddel of oppervlakteactieve stof. Hierdoor wordt de oppervlaktespanning verbroken van eventuele deeltjes die zich aan het oppervlak van de slang hebben gehecht.
- Spoel het schoonmaakmiddel of de oppervlakteactieve stof grondig af met 10 MOhm gede-ioniseerd water, om alle overtollige deeltjes te verwijderen van de slang voordat deze in gebruik wordt genomen.
Wanneer deze stappen voor het schoonmaken en prepareren allemaal zijn doorlopen, zijn de procespompen van de typen L/S en I/P van Masterflex allebei – mits daar correct geprepareerde slangen aan worden gekoppeld – veilig te gebruiken in een cleanroom van ISO klasse 5 (klasse 100).
Voor meer informatie over de procespompen van de typen L/S en I/P van Masterflex en voor assistentie bij het kiezen van de voor uw toepassing geschikte slangen, kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger bij u in de regio.