Masterflex® Ismatec® slangcassettes: de typen CA en MS/CA
Met de Ismatec Click 'n' Go™ cassettes zijn slangen bij peristaltische pompen snel en gemakkelijk te vervangen. Er zijn twee typen slangcassette leverbaar:
- CA cassettes voor 2-stops peristaltische slangen (CA slangen)
- MS/CA cassettes voor 3-stops peristaltische slangen* (MS/CA slangen)
* een nieuwer type slang dat past op MS/CA cassettes, wellicht uitsluitend leverbaar als 2-stops slang. Voor de aanduiding wordt in plaats van "3-stops" in het vervolg "MS/CA" gebruikt.
CA cassettes
Large CA cassettes zijn geschikt voor gebruik in combinatie met peristaltische pompen voor lage snelheden en een hoge nauwkeurigheid uit de serie IPC en de serie IPC-N. CA zijn geschikt voor 2-stops peristaltische slangen met 152 mm ruimte tussen de stoppers. Voor slangen met een binnendiameter van 0,13 tot 3,17 mm. CA cassettes met een drukhendel kunnen voor elk kanaal apart op een andere slangendruk worden ingesteld. Afhankelijk van de toepassing, het materiaal en de diameter van de slang kan een optimaal afstelbare slangendruk worden ingesteld. Om de flowsnelheden constant te houden kan het nodig zijn de slangendruk van tijd tot tijd bij te stellen. Bij gebruik van cassettes met een drukhendel komt de maximaal haalbare verschildruk van een peristaltische pomp meestal iets hoger te liggen.
Wanneer u CA cassettes besteld, zitten de vervangende adapters daar niet bij, zodat die apart moeten worden bijbesteld.
CA cassettes zijn geschikt voor:
- 2-stops (CA) peristaltische slangen
- een ruimte tussen de stoppers van 152 mm
- Een DN voor de slangen van 0,13 tot 3,17 mm
Let op: De adapters 07618-65 worden niet bij de cassettes meegeleverd en moeten afzonderlijk worden besteld.
MS/CA cassettes
De kleine CA cassettes zijn geschikt voor gebruik met de Reglo serie en sommige pompkoppen (MS/CA koppen) voor pompen van de BVP en MCP familie. MS/CA cassettes zijn te gebruiken met 3-stops peristaltische (MS/CA) slangen met een ruimte tussen de stoppers van 72 mm. Slangen van nieuwere typen die geschikt zijn voor deze cassettes zijn uitsluitend uitgerust met twee stoppers en hebben dan als benaming "MS/CA-slangen". Voor slangen met een binnendiameter van 0,13 tot 3,17 mm. MS/ CA cassettes met een drukhendel kunnen voor elk kanaal apart op een andere slangendruk worden ingesteld. Afhankelijk van de toepassing, het materiaal en de diameter van de slang kan een optimaal afstelbare slangendruk worden ingesteld. Om de flowsnelheden constant te houden kan het nodig zijn de slangendruk van tijd tot tijd bij te stellen. Bij gebruik van cassettes met een drukhendel komt de maximaal haalbare verschildruk van een peristaltische pomp meestal iets hoger te liggen. De standaard MS/CA cassettes worden geleverd zonder drukhendel. Voor een constante druk zorgt een vooraf geïnstalleerde, roestvrijstalen veer.
MS/ CA cassettes zijn geschikt voor:
- 3-stops (MS/ CA) peristaltische slangen
- een ruimte tussen de stoppers van 72 mm
- Een DN voor de slangen van 0,13 tot 3,17 mm