Microbore slangen splitsen
Er zijn gespecialiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van zelfanalyse en waar slangen voor zijn vereist met een DN van minder dan 0,51 mm. Voor zulke gevallen kunt u het beste slangen van het type Tygon® nemen, met Luer-lock verloopstukken (de 95611-serie) . Maar u kunt ook verbindingen maken door de slangen te splitsen.
- Leg het uiteinde van een stuk kleurgecodeerde slang (A) naast dat van een slang die als verlengstuk dient (B). (Beide stukken moeten dezelfde DN en DA hebben).
- Leg een langer stuk slang (C) van een tot twee inch in het midden over de uiteinden van de twee aan elkaar te verbinden stukken (A en B). Het kortere stuk slang moet van soortgelijk materiaal zijn en een DN hebben die ongeveer gelijk is aan de DA van het daarmee te verbinden stuk slang.
- Terwijl het korte stuk (C) in het midden over de verbinding ligt, brengt u aan de buitenkant van de slang (B) wat oplosmiddel of een afdichtmiddel aan en schuift dan slang (C) over het stuk (B) heen. Herhaal dit voor slang (A), om de slangen permanent met elkaar te verbinden. Mochten er later dan veranderingen aan de slangen nodig zijn, moet u alleen wat oplosmiddel of een afdichtmiddel aanbrengen op de slangen (B) en (C). Gebruik om de slangen van de typen Tygon® en Viton® te splitsen een oplosmiddel op basis van ketonen; bij silicone neemt u een RTV lijmsoort, en voor PharMed® BPT slangen een middel op basis van tetrahydrofuraan.