Masterflex Siliconenslangen
Onze siliconenslangen zijn er in twee formuleringen: met peroxide en met platina behandeld Deze formuleringen hebben veel met elkaar gemeen, zoals dat ze allebei FDA conform zijn en goedgekeurd als USP klasse VI, voor het zelfde temperatuurbereik en met dezelfde chemische bestendigheid. Niettemin zijn er wel degelijk enkele verschillen tussen deze twee silicone slangen.
Met peroxide behandelde silicone slangen
Voordelen:
- Verder fysiek samendrukbaar
- Voordelig
- Langere levensduur
Nadelen:
- Potentiële ontgassing van peroxide producten
Met platina behandelde silicone slangen
Voordelen:
- Iets grotere helderheid
- Gladder oppervlak en lager niveau van eiwitbinding
- Heeft de voorkeur van de farmaceutische en biotechnologische industrie
- Minder potentieel uitlogende stoffen
Nadelen:
- Kortere levensduur
Dat deze beide typen silicone slang zo verschillend zijn, komt door de manier waarop ze zijn vervaardigd. Dat proces is de zogenaamde vulkanisering. Hieronder volgt een beschrijving van het productieproces dat deze twee soorten slang doorlopen.
Vulkanisering van siloxaan: uitharden van siliconen
Silicone voor slangen is gebaseerd op polydimethylsiloxaan, een siloxane polymeer. Deze polymeer is een amorfe, vloeiende substantie zonder eigenschappen die bruikbaar zijn voor slangen. Door hier een katalysator aan toe te voegen gaat deze siloxane polymeer zich vernetten. Wordt er dan vanwege de gewenste sterkte een silicafilter aan toegevoegd, dan wordt aldus de elastomere silicone verkregen. De processen die maken dat siloxaan wordt omgevormd tot silicone, worden wel vulkanisering of uitharding genoemd. Er zijn twee van zulke processen van uitharding die belangrijk zijn voor de markt, namelijk uitharding met peroxide en uitharding met platina.
Met platina behandelde slangen
Deze manier van uitharden gebeurt bij kamertemperatuur en staat dan ook bekend als Room Temperature Vulcanization (RTV). Aan het siloxaan voegt men als dat geëxtrudeerd wordt platinumzout toe. Als dit mengsel aan de lucht wordt blootgesteld, begint het te vernetten en ontstaat er silicoon. Het bijproduct van deze reactie is ethanol, dat zich gemakkelijk laat verwijderen. Het siliconen materiaal dat gevormd is door de uitharding met platina is over het algemeen niet zo sterk als dat waarbij voor het uitharden peroxide is gebruikt.
Met peroxide behandelde slangen
Dit is een methode van uitharden waarbij de siloxane polymeer gemengd wordt met een organische peroxide. De slang wordt geëxtrudeerd en vervolgens verhit. Door de hitte komt de vernetting op gang en vormt zich silicone. Katalytische bijproducten (peroxiden en ketonen) zijn volatiel en vervluchtigen tijdens het uithardingsproces. Als het uitharden niet op de juiste wijze gebeurt, of na langere tijd, kan het komen tot uitgassing van de peroxiden en ketonen. Het duidelijkste symptoom van uitgassing is waasvorming, waarbij zich aan de binnenzijde van de slang een fijn wit kristallijn poeder vormt. De waas kan worden weggenomen door de slangen op te warmen en dan door te spoelen.
Hoewel deze typen slang allebei in een cleane omgeving vervaardigd zijn, worden ze niet vooraf gesteriliseerd. Dat is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker. Hieronder worden enkele methoden besproken waar u zich van kunt bedienen wanneer sterilisatie voor uw procedure vereist is.
Siliconenslangen steriliseren
- Met een hogesnelheidsinstrument (flits) autoclaaf: doe de slang in een niet-pluizende doek of een stuk sterilisatiepapier en laat hem dan 10 minuten lang liggen op een schoon, open blad bij een temperatuur van 132° C en een druk van 30 psi.
- Met een standaard zwaartekracht autoclaaf: wikkel de slang in een niet-pluizende doek of een stuk sterilisatiepapier en laat hem dan 30 minuten lang liggen op een schoon, open blad bij een temperatuur van 121° C en een druk van 15 psi.
- Met een pre-vacuüm hoge-temperatuur autoclaaf: wikkel de slang in een niet-pluizende doek of een stuk sterilisatiepapier en laat hem dan voor een normale cyclus van 30 tot 35 minuten liggen op een schoon, open blad bij een temperatuur van 121° C.
- Gammabestraling